Learn More
Thermo Scientific™ Sistema en gel grande Owl™ A1
Los sistemas en gel grandes Thermo Scientific™ Owl A1 tienen el tamaño más reducido entre los dispositivos de gran formato, y son idóneos para el análisis detallado de ARN/ADN.
822.00€ - 880.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Marcado CE |
---|---|
Línea de productos | Owl™ |
Tamaño de muestra | Desde 8 hasta 150 |
Volumen del tampón (métrico) | 1,6 L |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 14,8 x 8,5 x 4,3 pulg (37,5 x 21,5 x 11 cm) |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11979127
|
Thermo Scientific™
A1 |
Grande |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12403647
|
Thermo Scientific™
A1-BP |
Grande con puertos de intercambio de tampones |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Los sistemas en gel grandes Thermo Scientific™ Owl A1 tienen el tamaño más reducido entre los dispositivos de gran formato, y son idóneos para el análisis detallado de ARN/ADN.
- El gel se puede fundir en longitudes variables para facilitar la conservación de la agarosa cuando hay que procesar menos muestras.
- Las tomas de intercambio de tampones integradas son opcionales y posibilitan la recirculación del tampón en ciclos prolongados.
- Se puede usar un inversor de campo programable para efectuar electroforesis de campo inverso.
- La bandeja de gel UVT tiene tres juntas de salida que ofrecen un cierre hermético sin necesidad de cinta adhesiva.
- El nivelado integrado garantiza geles planos de grosor uniforme.
- Las ranuras de peines permiten procesar dos, tres o cuatro juegos de muestras de igual longitud con el mismo gel.
- Los peines con formato de micropocillo permiten cargar las muestras rápidamente y sin errores mediante una pipeta multicanal.
- Es posible cargar a la vez 8 o 12 muestras directamente desde un placa de 96 pocillos.
Cámara de tampón con base niveladora de tres puntos, tapa Supersafe™ con cables de alimentación conectados, bandeja de gel UVT, juntas de salida, tres peines de 1,5 mm de grosor
Especificaciones
Marcado CE | |
Desde 8 hasta 150 | |
14,8 x 8,5 x 4,3 pulg (37,5 x 21,5 x 11 cm) | |
37,5 cm | |
8,5 in | |
13 cm | |
11 cm |
Owl™ | |
1,6 L | |
14,8 in | |
25 cm | |
21,5 cm | |
4,3 in |