Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™ con módulo de pH/LogR/mV y soporte
Obtenga rendimiento de primera calidad y máxima flexibilidad con el medidor Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ con módulo de pH/LogR para pH, mV, ORP y temperatura con tecnología LogR
Marca: Thermo Scientific™ VSTAR82
2557.84 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 7732-18-5 Peso : 7.23500kg
Descripción
Obtenga gran precisión, rendimiento de primera calidad y máxima flexibilidad con el medidor de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ con módulo de pH/LogR. Cumpla los requisitos de las aplicaciones más exigentes para pH, mV, potencial de oxidación-reducción (ORP) y temperatura con LogR. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color y personalice los cuatros canales del medidor con cuatro módulos intercambiables. Utilice la tecnología LogR para medir el pH y la temperatura con la perilla de vidrio de la mayoría de electrodos de pH. Registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador.
- El indicador de estabilidad de las mediciones en pantalla indica el momento preciso en el que las mediciones están listas.
- Entre los modos de lectura seleccionables se incluyen Auto-Read que mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous que muestra lecturas cambiantes, Timed que registra los datos a intervalos específicos y Single-Shot que mantiene la lectura después de alcanzar un tiempo de espera concreto.
- Las alarmas sonoras le notificarán automáticamente cuando se alcance un valor de desviación, un valor de límite alto/bajo o un intervalo de tiempo de calibración concretos.
- Acceda fácilmente, actualice y modifique los ajustes de medición mediante 10 métodos protegidos con contraseña por canal.
- Mezcle de forma uniforme soluciones con hasta dos sondas de agitador controladas por medidor. Las sondas se pueden colocar fácilmente y aclarar rápidamente entre muestras.
- El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de cuenta, de muestra y de electrodo opcionales.
- El registro de calibración almacena las 10 calibraciones más recientes por parámetro en un gráfico visualizable para las calibraciones de ISE y pH multipunto.
- Garantice la integridad de las mediciones mediante la visualización del registro de calibración activa al mismo tiempo que toma las lecturas.
- La memoria no volátil del medidor conserva los datos y la configuración, incluso en caso de fallos de corriente.
- El medidor facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB.
- La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado
- Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1 y FCC Clase A
- Garantía de sustitución de 3 años
- Mida pH, mV, mV relativos u ORP con temperatura mediante la tecnología LogR, la sonda ATC o la introducción manual.
- La tecnología LogR utiliza la perilla de vidrio de la mayoría de electrodos de pH para medir el pH y la temperatura en la misma ubicación; idónea para volúmenes pequeños de muestras y muestras difíciles de limpiar.
- Realice calibraciones de pH de hasta 6 puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST, DIN o definidos por el usuario con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados.
- La opción de edición de la calibración permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa
- Personalice las mediciones para mostrar el historial de calibración y el estado del electrodo de pH o simplifíquelas para que muestren una lectura de pH extra grande.
Función de acceso al sistema
Los medidores Orion Versa Star Pro ofrecen una función de acceso al sistema diseñada para ayudar a garantizar la integridad de los datos al evitar el acceso no deseado a varias funciones del medidor, incluyendo la configuración de fecha/hora, el registro de datos y el registro de calibración. La función de acceso al sistema se puede activar o desactivar fácilmente a medida que cambian las necesidades de su laboratorio para ofrecer la máxima flexibilidad de funcionamiento y facilidad de uso. Cuando está activada, la función de acceso al sistema permite la asignación de un administrador del sistema y hasta diez cuentas de usuario con acceso personalizable a la configuración del instrumento, la configuración de medición, las calibraciones y los registros. Utilice la protección por contraseña para proteger las funciones seleccionadas del medidor, dejando otras funciones accesibles para todos los usuarios. La función de acceso al sistema le permite personalizar el acceso al medidor para que se ajuste a sus necesidades específicas de información de datos y seguridad.
Especificaciones
Kit de muestra difícil de medidor de pH/LogR de sobremesa Orion Versa Star Pro con electrodo de pH ROSS Sure-Flow y sonda ATC | |
Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador | |
± 0,1 °C | |
Medidor Versa Star Pro con módulo pH/LogR, 8172electrodo de pH de cuerpo de vidrio Sure-Flow BNWP ROSS, 927007sonda ATC de acero inoxidable MD, 810199 kit del tampón de pH, 810007 solución de llenado ROSS, soporte de electrodo, adaptador de alimentación universal de 100-240 V, cable de ordenador | |
pH con opción de edición de calibración, mV relativos, ORP, temperatura con tecnología LogR y temperatura | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
± 2000,0 mV | |
Desde 1 hasta 6 | |
De 22,0 °F a 221,0 °F | |
Manual o automático con sonda de temperatura ATC, automático con electrodo de pH que utiliza modo LogR | |
LCD, pantalla gráfica en color con opciones personalizables por el usuario | |
La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor | |
Automático con modos de medición de lectura automática, temporizada y de una sola toma; manual | |
BNC (electrodo de pH u ORP), punta de pines (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), dos entradas para agitador (sonda de agitador) | |
IP-54 | |
28 cm x 24 cm x 10 cm (11 pulg x 9,5 pulg.x 3,9 pulg), los módulos añaden ≤ 2 cm (0,8 pulg) L y Al | |
2,5 lb, cada módulo añade 0,5 lb | |
Numérico con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso | |
Medidor de pH/LogR/mV/RmV/ORP/temperatura de sobremesa Orion Versa Star Pro 80 | |
Adaptador universal de CA (incluido) | |
Inglés, español, francés, italiano, alemán, chino, portugués y coreano | |
Del 5 al 85 %, sin condensación | |
Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) |
± 0,002 | |
±0,2 o ±0,05 %, el que sea mayor | |
USB, RS-232 | |
pH con temperatura LogR, mV, mV relativos u ORP con temperatura, mV, Relative mV, ORP with Temperature | |
De - 2 a 20 | |
±2000,0 | |
0,1 mV | |
De -5 °C a +105 °C | |
0,1 °C; 0,1 °F | |
1 Calibración de compensación de temperatura de punto, 3 calibración de temperatura de punto LogR | |
Sí | |
2000 con sello de fecha y hora | |
Alarma de punto de ajuste, alarma de límite superior/inferior, alarma de calibración debida | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de Nº. STARA-PWR) | |
1,2 kg, los módulos añaden 0,2 kg cada uno | |
Garantía de 3 años del medidor y los módulos | |
10 por canal | |
Entrada de CC: 9 VCC 1 A | |
Electrodo de pH, electrodo de ORP, electrodo de semicelda de referencia, sonda ATC de temperatura, sonda de agitador | |
± 2000,0 mV | |
pH 7,000 (ajustable) | |
De 41 °F a 113 °F (ambiente) | |
4 - personalizable con módulos |