Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de sobremesa Orion™ Versa Star Pro™ con módulo de pH/LogR/mV y soporte
Obtenga rendimiento de primera calidad y máxima flexibilidad con el medidor Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ con módulo de pH/LogR para pH, mV, ORP y temperatura con tecnología LogR
2510.00€ - 3230.00€
Especificaciones
Exactitud (mV) | ±0,2 o ±0,05 %, el que sea mayor |
---|---|
Exactitud (pH) | ± 0,002 |
Exactitud (temperatura) | ± 0,1 °C |
Detalles de gestión de datos | Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador |
Salidas | USB, RS-232 |
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11631509
|
Thermo Scientific™
VSTAR80 |
Medidor de pH/LogR de sobremesa con soporte Orion Versa Star Pro | Medidor Versa Star Pro con módulo pH/LogR, soporte de electrodos, adaptador de alimentación universal de 100-240 V, cable de ordenador |
2685.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11641509
|
Thermo Scientific™
VSTAR82 |
Kit de muestra difícil de medidor de pH/LogR de sobremesa Orion Versa Star Pro con electrodo de pH ROSS Sure-Flow y sonda ATC | Medidor Versa Star Pro con módulo pH/LogR, 8172electrodo de pH de cuerpo de vidrio Sure-Flow BNWP ROSS, 927007sonda ATC de acero inoxidable MD, 810199 kit del tampón de pH, 810007 solución de llenado ROSS, soporte de electrodo, adaptador de alimentación universal de 100-240 V, cable de ordenador |
3230.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15621727
|
Thermo Scientific™
VSTAR83 |
Kit de micromuestras para medidor de pH/LogR de sobremesa Orion Versa Star Pro con microelectrodo de pH ROSS compatible con TRIS y sonda ATC | Medidor Versa Star Pro con módulo pH/LogR, electrodo de pH de cuerpo de vidrio BNWP ROSS Micro8220, sonda ATC de acero inoxidable MD927007, kit de tampón de pH810199, soporte de electrodo, adaptador de alimentación universal 100-240V, cable de ordenador |
2510.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Obtenga gran precisión, rendimiento de primera calidad y máxima flexibilidad con el medidor de sobremesa Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ con módulo de pH/LogR. Cumpla los requisitos de las aplicaciones más exigentes para pH, mV, potencial de oxidación-reducción (ORP) y temperatura con LogR. Visualice fácilmente las mediciones en la extraordinaria pantalla a color y personalice los cuatros canales del medidor con cuatro módulos intercambiables. Utilice la tecnología LogR para medir el pH y la temperatura con la perilla de vidrio de la mayoría de electrodos de pH. Registre hasta 2000 conjuntos de puntos de datos con marca de fecha y hora y transfiera los registros de datos y calibración mediante USB o RS232 a una impresora o un ordenador.
- El indicador de estabilidad de las mediciones en pantalla indica el momento preciso en el que las mediciones están listas.
- Entre los modos de lectura seleccionables se incluyen Auto-Read que mantiene una lectura estable en la pantalla, Continuous que muestra lecturas cambiantes, Timed que registra los datos a intervalos específicos y Single-Shot que mantiene la lectura después de alcanzar un tiempo de espera concreto.
- Las alarmas sonoras le notificarán automáticamente cuando se alcance un valor de desviación, un valor de límite alto/bajo o un intervalo de tiempo de calibración concretos.
- Acceda fácilmente, actualice y modifique los ajustes de medición mediante diez métodos protegidos con contraseña por canal.
- Mezcle de forma uniforme soluciones con hasta dos sondas de agitador controladas por medidor. Las sondas se pueden colocar fácilmente y aclarar rápidamente entre muestras.
- El registro de datos recopila un máximo de 2000 conjuntos de mediciones y les añade marcas de fecha y hora con ID de cuenta, de muestra y de electrodo opcionales.
- El registro de calibración almacena las diez calibraciones más recientes por parámetro en un gráfico visualizable para las calibraciones de electrodo de ión selectivo (ISE) y pH multipunto.
- Garantice la integridad de las mediciones mediante la visualización del registro de calibración activa al mismo tiempo que toma las lecturas.
- La memoria no volátil del medidor conserva los datos y la configuración, incluso en caso de fallos de corriente.
- El medidor facilita la transferencia de datos a un ordenador mediante conexiones RS232 o USB.
- La carcasa de clasificación IP54 protege del polvo y las salpicaduras y se puede montar en la pared si el espacio en la mesa es limitado.
- Los medidores incluyen certificaciones CE, TUV 3 en 1, FCC Clase A y garantía de sustitución de 3 años.
- Mida pH, mV, mV relativos u ORP con temperatura mediante la tecnología LogR, la sonda ATC o la introducción manual.
- La tecnología LogR utiliza la perilla de vidrio de la mayoría de electrodos de pH para medir el pH y la temperatura en la misma ubicación. Es idónea para volúmenes pequeños de muestras y muestras difíciles de limpiar.
- Realice calibraciones de pH de hasta seis puntos con reconocimiento automático del tampón de grupos de tampones NIST, DIN o definidos por el usuario con la opción de introducir manualmente valores de tampón personalizados.
- La opción de edición de la calibración permite fijar puntos individuales sin necesidad de realizar una recalibración completa.
- Personalice las mediciones para mostrar el historial de calibración y el estado del electrodo de pH o simplifíquelas para que muestren una lectura de pH extra grande.
Función de acceso al sistema
Los medidores Orion Versa Star Pro ofrecen una función de acceso al sistema a los niveles de acceso administrativo y de usuario personalizado para distintas funciones del medidor, incluidos configuración de fecha y hora, configuración del medidor, registro de datos y registro de calibración.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
±0,2 o ±0,05 %, el que sea mayor | |
± 0,1 °C | |
USB, RS-232 | |
pH con opción de edición de calibración, mV relativos, ORP, temperatura con tecnología LogR y temperatura | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
0,1 mV | |
De 22,0 °F a 221,0 °F | |
Manual o automático con sonda de temperatura ATC, automático con electrodo de pH que utiliza modo LogR | |
LCD, pantalla gráfica en color con opciones personalizables por el usuario | |
La memoria no volátil conserva el registro de datos, el registro de calibración y la configuración del medidor | |
Automático con modos de medición de lectura automática, temporizada y de una sola toma; manual | |
BNC (electrodo de pH u ORP), punta de pines (electrodo de referencia), MiniDIN de 8 pines (sonda ATC de temperatura), dos entradas para agitador (sonda de agitador) | |
IP-54 | |
1,2 kg, los módulos añaden 0,2 kg cada uno | |
Numérico con teclas de función específicas del menú y teclas de método abreviado/desplazamiento de doble uso | |
Entrada de CC: 9 VCC 1 A | |
Inglés, español, francés, italiano, alemán, chino, portugués y coreano | |
Del 5 al 85 %, sin condensación | |
Configuración seleccionable de estabilidad rápida, media, lenta o inteligente; configuración de promedio inteligente automática o con selección desactivada | |
De 5 °C a 45 °C (ambiente) |
± 0,002 | |
Transferencia de puntos de datos, intervalos o individuales a la impresora u ordenador | |
pH con temperatura LogR, mV, mV relativos u ORP con temperatura, mV, Relative mV, ORP with Temperature | |
De - 2 a 20 | |
± 2000,0 mV | |
De -5 °C a +105 °C | |
0,1 °C; 0,1 °F | |
1 Calibración de compensación de temperatura de punto, 3 calibración de temperatura de punto LogR | |
Sí | |
2000 con sello de fecha y hora | |
Alarma de punto de ajuste, alarma de límite superior/inferior, alarma de calibración debida | |
CE, TUV 3-1, FCC Clase A | |
Universal de 50 a 60 Hz, adaptador de potencia de 100 a 240 VCA (n.º de Nº. STARA-PWR) | |
2,5 lb, cada módulo añade 0,5 lb | |
10 por canal | |
Adaptador universal de CA (incluido) | |
± 2000,0 mV | |
pH 7,000 (ajustable) | |
De 41 °F a 113 °F (ambiente) | |
4 - personalizable con módulos |