Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de tampón de pH Orion™
Realice calibraciones de pH precisas y reproducibles con los frascos de tampón de pH Thermo Scientific™ Orion™ codificados cromáticamente.
Marca: Thermo Scientific™ 910110
31.38 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21980" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.49500kg
Descripción
Realice calibraciones de pH exactas y reproducibles con los frascos de tampón de pH Thermo Scientific™ Orion™ codificados cromáticamente. Los tampones de pH 4,01; 5,00; 7,00 y 10,01 están codificados cromáticamente para facilitar su uso. Todos los tampones de pH Orion son analizables con los materiales de referencia de la norma NIST™.
Todos los frascos de tampón de pH tienen tablas de pH/temperatura impresas en las etiquetas para calibraciones precisas y una trazabilidad conforme a la NIST. Fabricados conforme a las normas de calidad ISO 9000.
Códigos cromáticos de los tampones:
- Rosa para el tampón de pH 4,01
- Naranja para el tampón de pH 5,00
- Amarillo para el tampón de pH 7,00
- Azul para el tampón de pH 10,01
Los tampones están disponibles en frascos de 475 ml, cinco paquetes de 60 ml, prácticos kits de tampones todo en uno, Cubitainers™ de 19 l y sobres de un solo uso.
Especificaciones
Tampón de pH, frascos | |
Tampón de pH 10.01 (azul) | |
Medidor de pH y electrodo | |
Líquido | |
Solución de tampón | |
Frasco |
Azul | |
Para calibraciones de pH reproducibles y exactas | |
10.01 | |
475 ml | |
Agua, bicarbonato sódico, metilparabeno, azul FD y C n.º 1, carbonato sódico | |
Sí |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.