Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de tampón de pH Orion™
Realice calibraciones de pH precisas y reproducibles con los frascos de tampón de pH Thermo Scientific™ Orion™ codificados cromáticamente.
30.00€ - 241.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | pH Buffer, bottles |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH y electrodo |
Forma física | Líquido |
Trazabilidad según el NIST | Yes |
Código de producto | Marca | pH | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | pH | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10520164
|
Thermo Scientific™
910168 |
1.68 | 475 ml |
59.00€
475 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11727807
|
Thermo Scientific™
9116860 |
1.68 ± 0.01 pH | 5 x 60 mL |
103.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10213021
|
Thermo Scientific™
910110 |
10.01 | 475 ml |
42.00€
475 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10136470
|
Thermo Scientific™
911060 |
10.01 ± 0.02 pH | 5 x 60 mL |
96.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10114234
|
Thermo Scientific™
910112 |
12.46 | 475 ml |
56.00€
475 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11717807
|
Thermo Scientific™
911260-WA |
12.46 ± 0.03 pH | 5 x 60 mL |
87.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10759161
|
Thermo Scientific™
910104 |
4.01 | 475 ml |
71.00€
475 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11787797
|
Thermo Scientific™
910460 |
4.01 ± 0.01 pH | 5 x 60 mL |
157.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11772797
|
Thermo Scientific™
910105 |
5.00 ± 0.02 pH | 475 mL |
41.00€
475 ml |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11762817
|
Thermo Scientific™
910686 |
6.86 | 475 ml |
241.00€
475 ml |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11737807
|
Thermo Scientific™
916860 |
6.86 ± 0.01 pH | 5 x 60 mL |
68.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10653951
|
Thermo Scientific™
910107 |
7 | 475 ml |
62.00€
475 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11797797
|
Thermo Scientific™
910760 |
7.00 ± 0.01 pH | 5 x 60 mL |
65.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11722827
|
Thermo Scientific™
910918 |
9.18 | 475 ml |
30.00€
475 ml |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11747807
|
Thermo Scientific™
9191860 |
9.18 ± 0.01 pH | 5 x 60 mL |
73.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Realice calibraciones de pH exactas y reproducibles con los frascos de tampón de pH Thermo Scientific™ Orion™ codificados cromáticamente. Los tampones de pH 4,01; 5,00; 7,00 y 10,01 están codificados cromáticamente para facilitar su uso. Todos los tampones de pH Orion son analizables con los materiales de referencia de la norma NIST™.
Todos los frascos de tampón de pH tienen tablas de pH/temperatura impresas en las etiquetas para calibraciones precisas y una trazabilidad conforme a la NIST. Fabricados conforme a las normas de calidad ISO 9000.
Códigos de color de tampones:
- Rosa para el tampón de pH 4,01
- Naranja para el tampón de pH 5,00
- Amarillo para el tampón de pH 7,00
- Azul para el tampón de pH 10,01
Los tampones están disponibles en frascos de 475 ml (1 pinta), 5 packs de 60 ml (2 oz), prácticos kits de tampones todo en uno, cubitainers de 19 l (5 gal) y sobres de un solo uso.
Período de garantía limitada: Sujeto a todos los requisitos y exclusiones de garantía establecidos en nuestros Términos y condiciones de venta, este producto cuenta con garantía a partir de la fecha en que enviamos el producto y durante noventa (90) días después.
Especificaciones
pH Buffer, bottles | |
Medidor de pH y electrodo | |
Líquido | |
Yes |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.