Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de tampón de pH Orion™
Realice calibraciones de pH precisas y reproducibles con los frascos de tampón de pH Thermo Scientific™ Orion™ codificados cromáticamente.
Marca: Thermo Scientific™ 910112
45.66 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21980" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 1310-73-2 Peso : 0.47700kg
Descripción
Realice calibraciones de pH exactas y reproducibles con los frascos de tampón de pH Thermo Scientific™ Orion™ codificados cromáticamente. Los tampones de pH 4,01; 5,00; 7,00 y 10,01 están codificados cromáticamente para facilitar su uso. Todos los tampones de pH Orion son analizables con los materiales de referencia de la norma NIST™.
Todos los frascos de tampón de pH tienen tablas de pH/temperatura impresas en las etiquetas para calibraciones precisas y una trazabilidad conforme a la NIST. Fabricados conforme a las normas de calidad ISO 9000.
Códigos cromáticos de los tampones:
- Rosa para el tampón de pH 4,01
- Naranja para el tampón de pH 5,00
- Amarillo para el tampón de pH 7,00
- Azul para el tampón de pH 10,01
Los tampones están disponibles en frascos de 475 ml, cinco paquetes de 60 ml, prácticos kits de tampones todo en uno, Cubitainers™ de 19 l y sobres de un solo uso.
Especificaciones
Tampón de pH, frascos | |
Tampón de pH 12.46 | |
Medidor de pH y electrodo | |
Líquido | |
Solución de tampón | |
Frasco |
Incolora | |
Para calibraciones de pH reproducibles y exactas | |
12.46 | |
475 ml | |
Agua, hidróxido sódico, cloruro de potasio | |
Sí |
Seguridad y manipulación
- pH 12.46 buffer
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: potassium chloride,sodium hydroxide
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.