Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de yoduro Orion™, con conector BNC
Obtenga lecturas rápidas y estables con los electrodos de yoduro Thermo Scientific™ Orion™.
Marca: Thermo Scientific™ 9453SC
1502.90 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Get fast and stable readings using Thermo Scientific™ Orion™ Iodide Electrodes with built-in Thermo Scientific™ Sure-Flow™ reference. Combination design decreases the amount of required sample and reduces waste.
- Número de catálogo de estándares de calibración: 945306: 0,1 M NaI, número de catálogo de ISA requerido: 940011
Especificaciones
Tapón de rosca | |
Con conector de tapón roscado | |
Medidores de ISE | |
Electrodos de ion selectivo de combinación |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.