Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de yoduro Orion™, con conector BNC
Obtenga lecturas rápidas y estables con los electrodos de yoduro Thermo Scientific™ Orion™.
1235.00€ - 1585.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Medidores de ISE
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tipos de conector Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipos de conector Precio Cantidad y disponibilidad  
10169860
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
9453BN
BNC
1235.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10288420
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
9453SC
Tapón de rosca
1585.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10191351
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
9653BNWP
BNC resistente al agua
1280.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Get fast and stable readings using Thermo Scientific™ Orion™ Iodide Electrodes with built-in Thermo Scientific™ Sure-Flow™ reference. Combination design decreases the amount of required sample and reduces waste.
  • Número de catálogo de estándares de calibración: 945306 - 0.1M NaI Número de catálogo de ISA requerido: 940011
Garantía: 12 meses a partir de la fecha de compra por el comprador o 18 meses desde la fecha de envío del vendedor, lo que ocurra antes.
Especificaciones
Especificaciones
Medidores de ISE
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.