Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo de yoduro Orion™, con conector BNC
Obtenga lecturas rápidas y estables con los electrodos de yoduro Thermo Scientific™ Orion™.
Marca:  Thermo Scientific™ 9453BN
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10169860
  • 1235.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Get fast and stable readings using Thermo Scientific™ Orion™ Iodide Electrodes with built-in Thermo Scientific™ Sure-Flow™ reference. Combination design decreases the amount of required sample and reduces waste.
  • Número de catálogo de estándares de calibración: 945306: 0,1 M NaI, número de catálogo de ISA requerido: 940011
Especificaciones
Especificaciones
BNC
Con conector BNC
Medidores de ISE
Semicelda de estado sólido
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.