Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH Orion™ AquaPro™, bulbo resistente, cuerpo de vidrio, conector BNC resistente al agua; cable de 1 m
Lea muestras de líquidos viscosos con rapidez y precisión sin que la muestra entre en contacto con los iones de plata mediante el uso de estos electrodos combinados de pH.
Marca: Thermo Scientific™ 9104APWP
333.85 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.30600kg
Descripción
Read viscous liquid samples quickly and accurately without the sample coming into contact with silver ions with Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH Combination Electrodes. These electrodes, which have a clog-resistant and open double junction reference system, are ideal for measurements in samples containing proteins or TRIS buffers and that do not contain mercury. The electrodes require minimal maintenance because there is no fill solution; instead they have a polymer gel reference.
Los electrodos presentan mayor vida útil, bajo mantenimiento, tiempo de respuesta rápido y juntas limpias. El sistema de referencia patentado y el diseño de junta doble impiden que los iones de plata entren en contacto con la muestra.- Mediciones de pH de 0 a 14
- Intervalo de temperatura: De 0° a 60 °C (de 0° a 140 °F)
- Elección de conectores con cable de 1 m
Especificaciones
pH de Cuerpo de vidrio | |
Abierto | |
Desde 0 hasta 14 | |
Electrodo combinado de pH de doble succión AG/AgCl, conector BNC resistente al agua | |
Medidor de pH Orion | |
± 0,02 | |
De 32° a 140 °F | |
39 in | |
1 m | |
12 mm |
WPBNC | |
Cuerpo de vidrio | |
De 0 °C a 60 °C | |
Uso pesado | |
Unión doble de Ag/AgCl | |
Almacenar en solución de almacenamiento de pH, Orion 910001. Almacenar en un vaso de precipitado de solución de almacenamiento o montar en el frasco de almacenamiento en el que se suministró el electrodo. | |
4,72 in | |
120 mm | |
0,47 in |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.