Learn More
Thermo Scientific™ Electrodo combinado de pH Orion™ AquaPro™, bulbo resistente, cuerpo de vidrio, conector BNC resistente al agua; cable de 1 m
Lea muestras de líquidos viscosos con rapidez y precisión sin que la muestra entre en contacto con los iones de plata mediante el uso de estos electrodos combinados de pH.
329.62€ - 529.00€
Especificaciones
Junta Abierto
Intervalo de pH Desde 0 hasta 14
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 60 °C
Referencia interna Unión doble de Ag/AgCl
Exactitud relativa del pH ± 0,02
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (aplicación) Precio Cantidad y disponibilidad  
11722817
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
9104APWP
Uso pesado
513.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10809610
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
9107APMD
Uso general
398.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10308861
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
9135APWP
Superficies húmedas, sólidos, semisólidos, tamaños de muestra pequeños
529.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11772837
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
9156APWP
Uso general, uso pesado, uso de campo y laboratorio
500.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10636043
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
9103APWP
Small sample sizes, test tubes Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11772827
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
9115APWP
Small sample sizes, test tubes, aqueous solutions only Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Read viscous liquid samples quickly and accurately without the sample coming into contact with silver ions with Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH Combination Electrodes. These electrodes, which have a clog-resistant and open double junction reference system, are ideal for measurements in samples containing proteins or TRIS buffers and that do not contain mercury. The electrodes require minimal maintenance because there is no fill solution; instead they have a polymer gel reference.
Storage Conditions:
  • Always store in Orion pH Electrode Storage Solution, Cat. No. 910001
  • Either store in a beaker of storage solution or reassemble in the provided electrode storage bottle
Warranty: 6 months from date of purchase by Buyer or 12 months from date of shipment from
Seller, whichever is earlier.
Especificaciones
Especificaciones
Abierto
De 0 °C a 60 °C
± 0,02
De 32° a 140 °F
1 m
Desde 0 hasta 14
Unión doble de Ag/AgCl
Almacenar en solución de almacenamiento de pH, Orion 910001. Almacenar en un vaso de precipitado de solución de almacenamiento o montar en el frasco de almacenamiento en el que se suministró el electrodo.
39 in
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.