Learn More
Thermo Scientific™ Kits de análisis químicos Orion™ AQUAfast™ II
Elija los comprimidos reactivos que necesita para nuestros colorímetros y espectrofotómetros con estos kits de pruebas de sustancias químicas.
Marca:  Thermo Scientific™ AC2082
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11782238
  • 64.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Elija los reactivos en comprimidos que necesita para colorímetros Orion™ AQUAfast y espectrofotómetros Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis y UV-Vis con kits de análisis químicos Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II.Estos cómodos y prácticos comprimidos de disolución rápida se pueden añadir de manera precisa a muestras sin dejar reactivo residual en el embalaje y son muy estables para una accesibilidad de larga duración.Los reactivos en comprimidos miden alcalinidad, aluminio, boro, amoníaco, cloruro, cloro, dióxido de cloro, cobre, DEHA, dureza, hidracina, peróxido de hidrógeno, hierro, manganeso, nitrato, nitrito, ozono, pH, fosfato, potasio, sílice, sulfato, sulfuro y cinc.
  • Para su uso con:Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 y los medidores y otros colorímetros Orion AQ2 descatalogados
  • N.º de pruebas:Desde 50 hasta 100
Garantía:fuera de la caja
Especificaciones
Especificaciones
Sulfato
Colorímetro Orion AQUAfast AQ4000, colorímetro Orion AQUAfast AQ3700
100 comprimidos de sulfato
Equipo para la determinación colorimétrica de agua y aguas residuales
De 5 a 100 mg/l de SO4
100 pruebas
Tableta
Tabletas de reactivos de sulfato AQUAfast, 100 ensayos
Sulfato de bario-Turbidez
Viales redondos AQUAfast de 24mm (n.º de cat. AC2V24)
Agua potable: ASTM D516-07/métodos estándar 4500-SO42- E; aguas residuales: ASTM D516-07/métodos estándar 4500-SO42- E
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: baryum chloride dehydrate
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.