Learn More
Thermo Scientific™ Kits de análisis químicos Orion™ AQUAfast™ II
Elija los comprimidos reactivos que necesita para nuestros colorímetros y espectrofotómetros con estos kits de pruebas de sustancias químicas.
25.00€ - 218.00€
Productos 28
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
11712238
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2002
Tabletas de reactivos de alcalinidad-m AQUAfast, 100 ensayos
35.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11782218
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2027
Tabletas de reactivos de aluminio AQUAfast, 50 ensayos
67.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
15119192
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC4P27
Paquete de polvo de aluminio AQUAfast, 100 pruebas
218.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
11752218
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2012
Tabletas de reactivos de amoníaco AQUAfast, 50 ensayos
44.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
15109192
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2035
Bromo
33.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11772218
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2017
Tabletas de reactivos de cloruro AQUAfast, 50 ensayos
38.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11702248
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2099
Tabletas de reactivos de dióxido de cloro AQUAfast, 100 ensayos
32.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11752238
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2071
Tabletas de reactivos de cloro (libre) AQUAfast, 100 ensayos
31.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11732228
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2070
Tabletas de reactivos de cloro (libre y total) AQUAfast, 50 ensayos por unidad
25.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11762238
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2072
Tabletas de reactivos de cloro (total) AQUAfast, 100 ensayos
34.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15149192
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC3072
Tabletas reactivas de cloro (total) HR y clorato sódico AQUAfast, 100 pruebas
97.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11792218
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2029
Tabletas de reactivos de cobre (libre y total) AQUAfast, 50 ensayos por unidad
60.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11722228
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2065
Tabletas de reactivos de cinc AQUAfast, 50 ensayos
54.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11792238
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2098
Tabletas de reactivo de ácido cianúrico AQUAfast, 100 pruebas
56.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15139192
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC3032T
Tabletas de reactivo de dureza (total) AQUAfast, método de metalftaleína, 100 pruebas
87.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11782188
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2030
Kit de reactivo en polvo para la determinación de hidrazina AQUAfast, 30 ensayos
71.00€
paquete de 30
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11772238
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2078
Tabletas de reactivos de hierro (II y III) AQUAfast, 100 ensayos
52.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11702228
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2055
Tabletas de reactivos de manganeso AQUAfast, 50 ensayos
81.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
11732218
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2007
Tabletas de reactivos de nitrato AQUAfast, 50 ensayos
47.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11722238
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2046
Tabletas de reactivos de nitrito AQUAfast, 100 ensayos
50.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11732238
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2048
Tabletas de reactivos de ozono AQUAfast, 100 ensayos
85.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11702238
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2001
Tabletas de reactivos de pH AQUAfast, 100 ensayos
33.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11742228
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2095-WA
Tabletas de reactivos de fosfato (orto) LR AQUAfast, 50 ensayos
25.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
11752228
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2096
Tabletas de reactivos de fosfato (orto) HR AQUAfast, 50 ensayos
29.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11712228
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2060
Tabletas de reactivos de sílice AQUAfast, 50 ensayos
70.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
11742238
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2061
Reactivo de eliminación de fosfato y sílice AQUAfast, 100 tabletas
55.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11782238
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2082
Tabletas de reactivos de sulfato AQUAfast, 100 ensayos
64.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11762218
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AC2016
Tabletas de reactivos de sulfuro AQUAfast, 50 ensayos
58.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Elija los reactivos en comprimidos que necesita para colorímetros Orion™ AQUAfast y espectrofotómetros Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis y UV-Vis con kits de análisis químicos Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II.Estos cómodos y prácticos comprimidos de disolución rápida se pueden añadir de manera precisa a muestras sin dejar reactivo residual en el embalaje y son muy estables para una accesibilidad de larga duración.Los reactivos en comprimidos miden alcalinidad, aluminio, boro, amoníaco, cloruro, cloro, dióxido de cloro, cobre, DEHA, dureza, hidracina, peróxido de hidrógeno, hierro, manganeso, nitrato, nitrito, ozono, pH, fosfato, potasio, sílice, sulfato, sulfuro y cinc.
  • Para su uso con:Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 y los medidores y otros colorímetros Orion AQ2 descatalogados
  • N.º de pruebas:Desde 50 hasta 100
Garantía:fuera de la caja
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.