Learn More
Thermo Scientific™ Kits de análisis químicos Orion™ AQUAfast™ II
Elija los comprimidos reactivos que necesita para nuestros colorímetros y espectrofotómetros con estos kits de pruebas de sustancias químicas.
Marca: Thermo Scientific™ AC2007
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Elija los reactivos en comprimidos que necesita para colorímetros Orion™ AQUAfast y espectrofotómetros Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis y UV-Vis con kits de análisis químicos Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II.Estos cómodos y prácticos comprimidos de disolución rápida se pueden añadir de manera precisa a muestras sin dejar reactivo residual en el embalaje y son muy estables para una accesibilidad de larga duración.Los reactivos en comprimidos miden alcalinidad, aluminio, boro, amoníaco, cloruro, cloro, dióxido de cloro, cobre, DEHA, dureza, hidracina, peróxido de hidrógeno, hierro, manganeso, nitrato, nitrito, ozono, pH, fosfato, potasio, sílice, sulfato, sulfuro y cinc.
- Para su uso con:Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 y los medidores y otros colorímetros Orion AQ2 descatalogados
- N.º de pruebas:Desde 50 hasta 100
Garantía:fuera de la caja
Especificaciones
Nitrato | |
Colorímetro Orion AQUAfast AQ4000 | |
50 comprimidos de nitrito HR n.º 1, 50 comprimidos de nitrito HR n.º 2 | |
Equipo para la determinación colorimétrica de agua y aguas residuales | |
De 1 a 40 mg/l | |
50 pruebas |
Comprimidos | |
Tabletas de reactivos de nitrato AQUAfast, 50 ensayos | |
Reducción de cinc | |
Viales redondos AQUAfast de 24mm (n.º de cat. AC2V24) | |
Agua potable: ASTM D3867-90 B)/métodos estándar 4500-NO3-E; aguas residuales: ASTM D3867-04 (B)/métodos estándar 4500-NO3-E |
Seguridad y manipulación
- AQUAFAST II NITRATE TAB.
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ammonium chloride, zinc powder
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.