Learn More
Thermo Scientific™ Partículas modificadas con carboxilo OptiLink™
Controle la sensibilidad, la especificidad y la estabilidad con diversos contenidos ácidos disponibles en partículas modificadas con carboxilo Thermo Scientific™ OptiLink™.
Marca:  Thermo Scientific™ 83000520100290
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12406462
  • 219.00€ / 15 ml
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Controle la sensibilidad, la especificidad y la estabilidad con diversos contenidos ácidos disponibles en partículas modificadas con carboxilo Thermo Scientific™ OptiLink™. Las partículas contienen grupos de ácido carboxílico para el acoplamiento covalente y se pueden aplicar directamente del frasco para una gran variedad de aplicaciones.
El área de aparcamiento combina el área superficial y el contenido de ácidos para conseguir una distribución de grupos ácidos en la superficie que sea útil para la optimización de ensayos. El área superficial por gramo de una partícula varía de manera inversa al diámetro de la partícula. El contenido de ácidos hace referencia al título en miliequivalentes por gramo (mEq/g) y se basa en el peso.
  • En la mayoría de las aplicaciones, las partículas Opti-Link se pueden usar directamente desde el frasco, sin prelimpiado.
  • El surfactante aniónico patentado no interfiere con la unión de las proteínas ni hace que las proteínas sufran una desorción de las superficies de las partículas.
  • Hay disponibles diversas concentraciones de ácido en la superficie para ayudar a optimizar los esfuerzos de desarrollo de reactivos.
  • Las partículas Opti-Link se han utilizado con la misma eficacia en aplicaciones de investigación y biología molecular.
Propiedades del área de aparcamiento
  • Contenido ácido bajo —área de aparcamiento de 60-100— superficie hidrófoba, más estable desde el punto de vista coloidal que el poliestireno
  • Contenido ácido medio —área de aparcamiento de 35-59— áreas hidrófobas e hidrófilas; buena estabilidad coloidal y buen acoplamiento covalente
  • Contenido ácido alto —área de aparcamiento de 10-34— superficie hidrófila; excelente estabilidad coloidal; excelente acoplamiento covalente
Recomendada para:
Diagnóstico clínico, biología molecular y ensayos nefelométricos, turbidimétricos y de aglutinación en portaobjetos
Nota:
Cuando use partículas Opti-Link, solicite nuestro manual de optimización de reactivos de micropartículas, donde se describe a grandes rasgos nuestra estrategia de desarrollo de reactivos. Este manual incluye protocolos validados de optimización de reactivos de partículas, acoplamiento y unión.
Especificaciones
Especificaciones
Surfactante aniónico patentado
10 %
Las partículas contienen grupos de ácido carboxílico para el acoplamiento covalente y son útiles para una gran variedad de aplicaciones.
Acoplamiento covalente
Partículas especializadas
15 ml
Pasteurizado
Envasadas en frascos de 15 ml con un 10 % de sólidos. El paquete de evaluación consta de tres lotes de todas las partículas de PS o CM disponibles.
Ácido alto
Incluye certificado de análisis
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Blanco o incoloro
Sulfato de poliestireno
Prospecto del paquete que contiene el certificado de análisis
1,05 g/cm³
15 ml
Ofrecemos partículas de poliestereno modificadas con carboxilatos Opti-Link en diferentes concentraciones y tamaños de paquete disponibles previa solicitud.
0,2 μm