Learn More
Thermo Scientific™ Partículas modificadas con carboxilo OptiLink™
Controle la sensibilidad, la especificidad y la estabilidad con diversos contenidos ácidos disponibles en partículas modificadas con carboxilo Thermo Scientific™ OptiLink™.
166.00€ - 4300.00€
Especificaciones
Aditivo | Surfactante aniónico patentado |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Incluye certificado de análisis |
Contenido y almacenamiento | A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. |
Descripción | Las partículas contienen grupos de ácido carboxílico para el acoplamiento covalente y son útiles para una gran variedad de aplicaciones. |
Para utilizar con (aplicación) | Acoplamiento covalente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Diámetro (métrico) | Carga de ácidos de superficie | Concentración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Diámetro (métrico) | Carga de ácidos de superficie | Concentración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11819922
|
Thermo Scientific™
73003305100250 |
15 ml | 2 μm | Ácido alto | 10 % |
219.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11829922
|
Thermo Scientific™
73003305100350 |
100 mL | 2 μm | Ácido alto | 10 % |
830.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11950085
|
Thermo Scientific™
73003420100250 |
15 ml | 3 μm | Ácido alto | 10 % |
219.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11960085
|
Thermo Scientific™
73003420100350 |
100 mL | 3 μm | Ácido alto | 10 % |
830.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12406462
|
Thermo Scientific™
83000520100290 |
15 ml | 0,2 μm | Ácido alto | 10 % |
219.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12416462
|
Thermo Scientific™
83000520100390 |
100 mL | 0,2 μm | Ácido alto | 10 % |
830.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12612550
|
Thermo Scientific™
83000550100290 |
15 mL | 0,2 μm | Ácido medio | 10 % |
219.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12446462
|
Thermo Scientific™
83000550100390 |
100 mL | 0,2 μm | Ácido medio | 10 % |
830.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11894153
|
Thermo Scientific™
83000720100290 |
15 ml | 0,3 μm | Ácido alto | 10 % |
219.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11804163
|
Thermo Scientific™
83000720100390 |
100 mL | 0,3 μm | Ácido alto | 10 % |
830.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11814163
|
Thermo Scientific™
83000750100290 |
15 ml | 0,3 μm | Ácido medio | 10 % |
219.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11824163
|
Thermo Scientific™
83000750100390 |
100 mL | 0,3 μm | Ácido medio | 10 % |
830.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11834163
|
Thermo Scientific™
83000920100290 |
15 ml | 0,4 μm | Ácido alto | 10 % |
166.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11844163
|
Thermo Scientific™
83000920100390 |
100 mL | 0,4 μm | Ácido alto | 10 % |
830.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11894163
|
Thermo Scientific™
83000970100290 |
15 ml | 0,4 μm | Bajo nivel de ácido | 10 % |
219.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11804173
|
Thermo Scientific™
83000970100390 |
100 mL | 0,4 μm | Bajo nivel de ácido | 10 % |
830.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11814173
|
Thermo Scientific™
83000970100490 |
1000 mL | 0,4 μm | Bajo nivel de ácido | 10 % |
4300.00€
1000 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11844203
|
Thermo Scientific™
93000570100290 |
15 ml | 0,2 μm | Bajo nivel de ácido | 10 % |
166.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11854203
|
Thermo Scientific™
93000570100390 |
100 mL | 0,2 μm | Bajo nivel de ácido | 10 % |
830.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11990075
|
Thermo Scientific™
W050CA |
15 ml | 0,5 μm | Ácido medio | 4 % |
219.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11900085
|
Thermo Scientific™
W050CB |
100 mL | 0,5 μm | Ácido medio | 4 % |
830.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11910085
|
Thermo Scientific™
W080CA |
15 ml | 0,85 μm | Ácido medio | 4 % |
219.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11920085
|
Thermo Scientific™
W080CB |
100 mL | 0,85 μm | Ácido medio | 4 % |
830.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11804962
|
Thermo Scientific™
W090CA |
15 ml | 0,9 μm | Ácido alto | 4 % |
219.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12493072
|
Thermo Scientific™
W090CB |
100 mL | 0,9 μm | Ácido alto | 4 % |
830.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11814962
|
Thermo Scientific™
W400CA |
15 ml | 4,0 μm | Ácido alto | 4 % |
219.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12433082
|
Thermo Scientific™
W400CB |
100 mL | 4,0 μm | Ácido alto | 4 % |
830.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11824962
|
Thermo Scientific™
W500CA |
15 ml | 5,0 μm | Ácido alto | 4 % |
219.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
12453082
|
Thermo Scientific™
W500CB |
100 mL | 5,0 μm | Ácido alto | 4 % |
830.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11976558
|
Thermo Scientific™
83000550100390 |
100 mL | 0,2 μm | Ácido medio | 10 % |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Controle la sensibilidad, la especificidad y la estabilidad con diversos contenidos ácidos disponibles en partículas modificadas con carboxilo Thermo Scientific™ OptiLink™. Las partículas contienen grupos de ácido carboxílico para el acoplamiento covalente y se pueden aplicar directamente del frasco para una gran variedad de aplicaciones.
- El área de aparcamiento combina el área de la superficie y el contenido de ácidos para conseguir una distribución de grupos ácidos en la superficie que sea útil para la optimización de ensayos.
- El área de la superficie por gramo de partícula varía de manera inversa al diámetro de la partícula.
- El contenido de ácidos hace referencia al título en miliequivalentes por gramo (mEq/g) y se basa en el peso.
- En la mayoría de las aplicaciones, las partículas se pueden usar directamente desde el frasco, sin ningún prelimpiado.
- El surfactante aniónico patentado no interfiere con la unión de las proteínas ni hace que las proteínas sufran una desorción de las superficies de las partículas.
- Hay disponibles diversas concentraciones de ácido en la superficie para ayudar a optimizar los esfuerzos de desarrollo de reactivos.
- Las partículas se han utilizado con la misma eficacia en aplicaciones de investigación y biología molecular.
Propiedades del área de aparcamiento
- Contenido ácido bajo —área de aparcamiento de 60-100— superficie hidrófoba, más estable desde el punto de vista coloidal que el poliestireno
- Contenido ácido medio —área de aparcamiento de 35-59— áreas hidrófobas e hidrófilas; buena estabilidad coloidal y buen acoplamiento covalente
- Contenido ácido alto —área de aparcamiento de 10-34— superficie hidrófila; excelente estabilidad coloidal; excelente acoplamiento covalente
Recomendado para:
- Diagnóstico clínico
- Biología molecular
- Ensayos nefelométricos, turbidimétrico y de aglutinación en portaobjetos
Nota:
Cuando use partículas OptiLink, solicite nuestro manual de optimización de reactivos de micropartículas, donde se describe a grandes rasgos nuestra estrategia de desarrollo de reactivos. Este manual incluye protocolos validados de optimización de reactivos de partículas, acoplamiento y unión.
Especificaciones
Surfactante aniónico patentado | |
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. | |
Acoplamiento covalente | |
Partículas especializadas | |
1,05 g/cm³ |
Incluye certificado de análisis | |
Las partículas contienen grupos de ácido carboxílico para el acoplamiento covalente y son útiles para una gran variedad de aplicaciones. | |
Sulfato de poliestireno | |
Prospecto del paquete que contiene el certificado de análisis | |
Ofrecemos partículas de poliestereno modificadas con carboxilatos Opti-Link en diferentes concentraciones y tamaños de paquete disponibles previa solicitud. |