Learn More
Thermo Scientific™ Partículas de sulfato de poliestireno OptiBind™
Consiga la máxima reactividad en muchas aplicaciones diagnósticas mediante partículas de sulfato de poliestireno Thermo Scientific™ OptiBind™.
Marca: Thermo Scientific™ 81000997100390
Detalles adicionales : CAS : 69-74-9 Peso : 0.26000kg
Descripción
Consiga la máxima reactividad en muchas aplicaciones de diagnóstico mediante partículas de sulfato de poliestireno Thermo Scientific™ OptiBind™ para su uso en ensayos turbidimétricos/nefelométricos, ensayos de aglutinación en portaobjetos, ensayos quimioluminiscentes, así como en diagnósticos clínicos y aplicaciones de biología molecular. Las partículas se pueden usar directamente desde el frasco, sin ningún prelimpiado.
En nuestro proceso de fabricación no se emplean los surfactantes habituales (como SDS, Tween™ 20, Triton™ X-100) que pueden interferir con la unión de las proteínas a las superficies de las partículas. Las superficies de poliestireno son muy hidrófobas y adsorben las proteínas casi instantáneamente. Nuestro surfactante aniónico patentado no interfiere con la unión de las proteínas ni provoca una desorción de las proteínas de las superficies de las micropartículas.- Disponible en una amplia gama de diámetros (de 0,1 μm a 2,5 μm)
- Sin prelimpiado
- Distribución de tamaños ajustados: CV<2 %
- Estabilidad coloidal optimizada
- Vida útil de 10 años
Recomendada para:
Diagnóstico clínico, biología molecular y ensayos nefelométricos, turbidimétricos y de aglutinación en portaobjetos
Nota:
Cuando use partículas Opti-Bind, solicite nuestro manual de optimización de reactivos de micropartículas, donde se describe a grandes rasgos nuestra estrategia de desarrollo de reactivos. Este manual incluye protocolos validados de optimización de reactivos de partículas, acoplamiento y unión.
Especificaciones
Incluye certificado de análisis | |
Partículas de sulfato de poliestireno Opti-Bind | |
Sulfato de poliestireno | |
Prospecto y certificado de análisis | |
Estos paquetes de evaluación permiten adquirir pequeñas muestras de nuestro inventario con diferentes capacidades de unión, tamaños, colores y superficies a precios muy reducidos. Las partículas Opti-Bind se envasan en frascos de 15 ml con un 10 % de sólidos. El paquete de evaluación consta de tres lotes de todas las partículas de poliestireno Opti-Bind disponibles. | |
0,4 μm |
De 2 °C a 8 °C | |
Ensayos de diagnóstico | |
Partículas especializadas | |
100 mL | |
Ofrecemos partículas de poliestireno Opti-Bind en diferentes concentraciones y tamaños de paquete disponibles previa solicitud. |