Learn More
Thermo Scientific™ Partículas de sulfato de poliestireno OptiBind™
Consiga la máxima reactividad en muchas aplicaciones diagnósticas mediante partículas de sulfato de poliestireno Thermo Scientific™ OptiBind™.
207.00€ - 4730.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Incluye certificado de análisis |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Descripción | Partículas de sulfato de poliestireno Opti-Bind |
Para utilizar con (aplicación) | Ensayos de diagnóstico |
Material | Sulfato de poliestireno |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11930085
|
Thermo Scientific™
71002697100250 |
1,25 μm | 15 ml |
207.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11940085
|
Thermo Scientific™
71002697100350 |
1,25 μm | 100 mL |
680.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11899912
|
Thermo Scientific™
71003497100250 |
2,5 μm | 15 ml |
207.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11809922
|
Thermo Scientific™
71003497100350 |
2,5 μm | 100 mL |
680.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11804153
|
Thermo Scientific™
81000397100290 |
0,1 μm | 15 ml |
207.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11814153
|
Thermo Scientific™
81000397100390 |
0,1 μm | 100 mL |
510.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11824153
|
Thermo Scientific™
81000597100290 |
0,2 μm | 15 ml |
207.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11834153
|
Thermo Scientific™
81000597100390 |
0,2 μm | 100 mL |
510.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11844153
|
Thermo Scientific™
81000797100290 |
0,3 μm | 15 ml |
207.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11854153
|
Thermo Scientific™
81000797100390 |
0,3 μm | 100 mL |
680.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11864153
|
Thermo Scientific™
81000997100290 |
0,4 μm | 15 ml |
207.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11874153
|
Thermo Scientific™
81000997100390 |
0,4 μm | 100 mL |
510.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11874183
|
Thermo Scientific™
91001397100290 |
0,6 μm | 15 ml |
238.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11884183
|
Thermo Scientific™
91001397100390 |
0,6 μm | 100 mL |
680.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11894183
|
Thermo Scientific™
91001897100290 |
0,85 μm | 15 ml |
207.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11804193
|
Thermo Scientific™
91001897100390 |
0,85 μm | 100 mL |
510.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11814193
|
Thermo Scientific™
91001897100490 |
0,85 μm | 1000 mL |
4730.00€
1000 ml |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Consiga la máxima reactividad en muchas aplicaciones de diagnóstico mediante partículas de sulfato de poliestireno Thermo Scientific™ OptiBind™ para su uso en ensayos turbidimétricos/nefelométricos, ensayos de aglutinación en portaobjetos, ensayos quimioluminiscentes, así como en diagnósticos clínicos y aplicaciones de biología molecular. Las partículas se pueden usar directamente desde el frasco, sin ningún prelimpiado.
En nuestro proceso de fabricación no se emplean los surfactantes habituales (como SDS, Tween™ 20, Triton™ X-100) que pueden interferir con la unión de las proteínas a las superficies de las partículas. Las superficies de poliestireno son muy hidrófobas y adsorben las proteínas casi instantáneamente. Nuestro surfactante aniónico patentado no interfiere con la unión de las proteínas ni provoca una desorción de las proteínas de las superficies de las micropartículas.- Disponible en una amplia gama de diámetros (de 0,1 μm a 2,5 μm)
- Sin prelimpiado
- Distribución de tamaños estrecha: CV<2 %
- Estabilidad coloidal optimizada
- Vida útil de 10 años
Recomendado para:
Diagnóstico clínico, biología molecular y ensayos nefelométricos, turbidimétricos y de aglutinación en portaobjetos
Nota:
Cuando use partículas OptiBind™, solicite nuestro manual de optimización de reactivos de micropartículas, donde se describe a grandes rasgos nuestra estrategia de desarrollo de reactivos. Este manual incluye protocolos validados de optimización de reactivos de partículas, acoplamiento y unión.
Especificaciones
Incluye certificado de análisis | |
Partículas de sulfato de poliestireno Opti-Bind | |
Sulfato de poliestireno | |
Prospecto y certificado de análisis |
De 2 °C a 8 °C | |
Ensayos de diagnóstico | |
Partículas especializadas | |
Ofrecemos partículas de poliestireno Opti-Bind en diferentes concentraciones y tamaños de paquete disponibles previa solicitud. |