Learn More
Thermo Scientific™ Partículas de sulfato de poliestireno OptiBind™
Consiga la máxima reactividad en muchas aplicaciones diagnósticas mediante partículas de sulfato de poliestireno Thermo Scientific™ OptiBind™.
Marca:  Thermo Scientific™ 91001897100490
Detalles adicionales : Peso : 1.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11814193
  • 4730.00€ / 1000 ml
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Consiga la máxima reactividad en muchas aplicaciones de diagnóstico mediante partículas de sulfato de poliestireno Thermo Scientific™ OptiBind™ para su uso en ensayos turbidimétricos/nefelométricos, ensayos de aglutinación en portaobjetos, ensayos quimioluminiscentes, así como en diagnósticos clínicos y aplicaciones de biología molecular. Las partículas se pueden usar directamente desde el frasco, sin ningún prelimpiado.
En nuestro proceso de fabricación no se emplean los surfactantes habituales (como SDS, Tween™ 20, Triton™ X-100) que pueden interferir con la unión de las proteínas a las superficies de las partículas. Las superficies de poliestireno son muy hidrófobas y adsorben las proteínas casi instantáneamente. Nuestro surfactante aniónico patentado no interfiere con la unión de las proteínas ni provoca una desorción de las proteínas de las superficies de las micropartículas.
  • Disponible en una amplia gama de diámetros (de 0,1 μm a 2,5 μm)
  • Sin prelimpiado
  • Distribución de tamaños ajustados: CV<2 %
  • Estabilidad coloidal optimizada
  • Vida útil de 10 años
Recomendada para:
Diagnóstico clínico, biología molecular y ensayos nefelométricos, turbidimétricos y de aglutinación en portaobjetos
Nota:
Cuando use partículas Opti-Bind™, solicite nuestro manual de optimización de reactivos de micropartículas, donde se describe a grandes rasgos nuestra estrategia de desarrollo de reactivos. Este manual incluye protocolos validados de optimización de reactivos de partículas, acoplamiento y unión.
Especificaciones
Especificaciones
Incluye certificado de análisis
Partículas de sulfato de poliestireno Opti-Bind
Sulfato de poliestireno
Prospecto y certificado de análisis
Estos paquetes de evaluación permiten adquirir pequeñas muestras de nuestro inventario con diferentes capacidades de unión, tamaños, colores y superficies a precios muy reducidos. Las partículas Opti-Bind se envasan en frascos de 15 ml con un 10 % de sólidos. El paquete de evaluación consta de tres lotes de todas las partículas de poliestireno Opti-Bind disponibles.
0,85 μm
De 2 °C a 8 °C
Ensayos de diagnóstico
Partículas especializadas
1000 mL
Ofrecemos partículas de poliestireno Opti-Bind en diferentes concentraciones y tamaños de paquete disponibles previa solicitud.