missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ PRO Oxygen Type IIR FFP2 Respiratory Mask
This respiratory pouch mask is ideal for protection against infectious diseases and in dusty environments.
en la oferta
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | (EU) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019 |
---|---|
Design Type | Pouch/Duckbill |
Desechables | Single-use |
Material | Polypropylene |
Sin látex | Yes |
Código de producto | Marca | Tamaño | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17760219
|
Kolmi Hopen™
M52214S-WH |
Pequeño | Blanco |
en la oferta
paquete de 50 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
17730219
|
Kolmi Hopen™
M52010S-OR |
Medium | Orange |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Filtering half mask with FFP2 NR D efficiency class
- Developed to protect against solid and liquid aerosols and particles
- Protects environment against droplets emitted by wearer and protects wearer from potential body fluid splashes
- Knitted head loops are ultrasonically welded for optimal comfort
- Fits perfectly to face to prevent exposure
- Made in France
Especificaciones
(EU) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019 | |
Single-use | |
Yes | |
50 Pk. |
Pouch/Duckbill | |
Polypropylene | |
Polybags |