Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ PRO Oxygen Type IIR FFP2 Respiratory Mask
This respiratory pouch mask is ideal for protection against infectious diseases and in dusty environments.
Marca: Kolmi Hopen™ M52214S-WH
22.00 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.75000kg
Descripción
- Media máscara de filtrado con clase de eficiencia FFP2 NR D
- Diseñada para la protección contra aerosoles y partículas sólidos y líquidos
- Protege el entorno contra las gotitas emitidas por el usuario y lo protege de posibles salpicaduras de líquidos corporales
- Las bandas de sujeción están soldadas de forma ultrasónica para una comodidad óptima
- Se adapta perfectamente a la cara para evitar la exposición
- Fabricado en Francia
Especificaciones
(UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019 | |
bolsa/pico de pato | |
Polipropileno | |
Sí | |
50 paq. |
Blanco | |
Sí | |
Pequeño | |
Bolsas de polietileno |