Learn More
Merck Filtro de membrana de superficie plana de PTFE Omnipore™
Hydrophilic PTFE polymer membrane filter compatible with virtually all solvents, acids, and alkaline solutions. Omnipore™ Membrane Filters are biologically and chemically inert.
Marca: Merck JAWP04700
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Nuestra membrana Fluoropore™ es una membrana hifrófoba de polímero de politetrafluoroetileno (PTFE) unida a un soporte de polietileno de alta densidad para mejorar las características de manipulación del filtro para aplicaciones normales. Las membranas Fluoropore™ ofrecen una amplia compatibilidad química, altos caudales y uniformidad. (Tenga en cuenta que los números de catálogo que contienen in.FHUP in. no están laminados o se fabrican sin respaldo.)Nuestra membrana Omnipore™ es una membrana de PTFE hidrófila compatible con todos los disolventes, ácidos y soluciones alcalinas.
Características y ventajas:
- Biológica y químicamente inerte
- Alto rendimiento a altos caudales
- Variedades de PTFE hidrófobo e hidrófilo disponibles para la filtración de muestras acuosas y de base orgánica
Aplicaciones:
- Fluoropore™ Membrana: Aclarado de ácidos, bases y disolventes; control del aire; filtrado y ventilación de gases; espectroscopía UV
- Omnipore™ Membrana: Filtración de soluciones acuosas, ácidos de aclaración y soluciones alcalinas
Especificaciones
Blanco | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
JAWP | |
La membrana es de PTFE hidrófilo compatible con prácticamente todos los disolventes, ácidos y soluciones alcalinas | |
Plano | |
85 µm | |
4,7 cm |
Filtro de pantalla | |
1,0 μm | |
5 ml/min | |
100Pack | |
de 130 °C | |
Membranas de filtración | |
47 mm |