Learn More
Merck Filtro de membrana de superficie plana de PTFE Omnipore™
Hydrophilic PTFE polymer membrane filter compatible with virtually all solvents, acids, and alkaline solutions. Omnipore™ Membrane Filters are biologically and chemically inert.
305.00€ - 575.00€
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de filtro Filtro de pantalla
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de poro 1,0 μm
Código de filtro JAWP
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Diámetro del filtro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro del filtro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10174213
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
JAWP01300
13 mm
305.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10418793
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
JAWP14225
142 mm
575.00€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10787074
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
JAWP02500
25 mm
382.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10123643
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
JAWP09025
90 mm
424.00€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10255933
Ver documentos Detalles de la promoción
Merck
JAWP04700
47 mm
515.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Our Fluoropore™ membrane is a hydrophobic, polytetrafluoroethylene (PTFE) polymer membrane bonded to a high density polyethylene support to improve the handling characteristics of the filter for normal applications. Fluoropore™ membranes provide broad chemical compatibility, high flow rates and consistency.  (Please note that catalogue numbers containing  in.FHUP in. are unlaminated, or produced without a backing.)
Our Omnipore™ membrane is a hydrophilic PTFE membrane that is compatible with virually all solvents, acids, and alkaline solutions.
Features & Benefits:
  • Biologically and chemically inert
  • High porosity yields high flow rates
  • Hydrophobic and hydrophilic PTFE varieties available for filtration of aqueous and organic-based samples
Applications:
  • Fluoropore™ Membrane: Clarifying Acids, Bases and Solvents; Air Monitoring; Filtering and Venting Gases; UV Spectroscopy
  • Omnipore™ Membrane: Filtration of Aqueous Solutions, Clarifying Acids and Alkaline Solution
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Politetrafluoroetileno (PTFE)
JAWP
Plano
85 µm
Filtro de pantalla
1,0 μm
La membrana es de PTFE hidrófilo compatible con prácticamente todos los disolventes, ácidos y soluciones alcalinas
de 130 °C
Membranas de filtración