Learn More
Sartorius™ OIML Class M1 Proof Line Knob Weight with DAkkS Certificate
Polished non-magnetizable calibration weights. Sartorius™ OIML Class M1 Proof Line Knob Weight with DAkkS Certificate is constructed of stainless steel and supplied in a plastic case.
75.50€ - 350.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Pesa de línea de comprobación |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración DAkkS |
Clasificación | OIML Clase M1 |
Material | Acero inoxidable |
Densidad | 7.850kg/m3 |
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11393384
|
Sartorius™
YCW315-AC-02 |
1 g |
75.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11333394
|
Sartorius™
YCW325-AC-02 |
2 g |
75.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11373394
|
Sartorius™
YCW355-AC-02 |
5 g |
76.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11313404
|
Sartorius™
YCW415-AC-02 |
10 g |
76.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11353404
|
Sartorius™
YCW425-AC-02 |
20 g |
77.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11393404
|
Sartorius™
YCW455-AC-02 |
50 g |
79.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11373414
|
Sartorius™
YCW525-AC-02 |
200 g |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11313424
|
Sartorius™
YCW555-AC-02 |
500 g |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11353424
|
Sartorius™
YCW615-AC-02 |
1 kg |
149.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11393424
|
Sartorius™
YCW625-AC-02 |
2 kg |
200.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11333434
|
Sartorius™
YCW655-AC-02 |
5 kg |
350.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Non-magnetizable
- Supplied in a high-quality plastic case (unless otherwise specified) suitable for use in cleanrooms
- Stainless steel construction with a density of 7,850 kg/m3
- Complies with OIML R111-1 International Recommentation
- DAkkS Certified
Especificaciones
Pesa de línea de comprobación | |
OIML Clase M1 | |
7.850kg/m3 |
Certificado de calibración DAkkS | |
Acero inoxidable |