Learn More
Sartorius™ OIML Class M1 Proof Line Knob Weight with DAkkS Certificate
Polished non-magnetizable calibration weights. Sartorius™ OIML Class M1 Proof Line Knob Weight with DAkkS Certificate is constructed of stainless steel and supplied in a plastic case.
Marca: Sartorius™ YCW655-AC-02
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- No magnetizable
- Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en salas limpias
- Fabricación en acero inoxidable con una densidad de 7850 kg/m3
- Cumple con la recomendación internacional R111-1 de OIML
- Con certificación DAkkS
Especificaciones
Pesa de línea de comprobación | |
OIML Clase M1 | |
7.850kg/m3 |
Certificado de calibración DAkkS | |
Acero inoxidable | |
5 kg |