Learn More
Merck Filtro de red de nailon
Para recogida de algas y células, análisis de partículas, filtración de partículas grandes, prefiltración de disolventes y supervisión de pintura. Los filtros de red de nailon Millipore™ son altamente hidrófilos.
Marca:  Merck NY1002500
131.24 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11894031
  • 162.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los filtros de nailon son compatibles con una amplia gama de disolventes. Hay dos tipos disponibles: 1) Filtros de membrana de nailon con tamaños de poro que oscilan entre 0,20 y 1,2 µm, y 2) Filtros de red tejida con aberturas de malla de entre 5 y 180 µm.
Nuestro filtro de red tejida de nailon de 5 µm (NY054700) se suele utilizar en la industria automotriz para el análisis de la limpieza.
Características y ventajas:
  • Amplia gama de tamaños de poro disponibles
  • Resistente a disolventes agresivos
Aplicaciones: Eliminación y aclarado de partículas; filtración de disolventes; análisis de partículas; control de pintura; análisis de limpieza de automóviles
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Filtro de red
10 μm
70 ml/min x cm2
100Pack
Hidrófilo
Blanco
Nailon
No estéril
Hidrófilo
Membranas de filtración
25 mm