Learn More
Merck Filtro de red de nailon
Para recogida de algas y células, análisis de partículas, filtración de partículas grandes, prefiltración de disolventes y supervisión de pintura. Los filtros de red de nailon Millipore™ son altamente hidrófilos.
162.00€ - 429.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanca |
Tipo de filtro | Filtro de red |
Material | Nailon |
Tamaño de poro | 10 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11750443
|
Merck
NY1004700 |
47 mm |
185.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11710443
|
Merck
NY1009000 |
90 mm |
429.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11894031
|
Merck
NY1002500 |
25 mm |
162.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Temperatura de funcionamiento máxima de 100 °C
- Fabricadas con nailon para ofrecer compatibilidad con una amplia gama de disolventes
- Se pueden esterilizar mediante el procesamiento de óxido de etileno o con radiación gamma
- También se pueden utilizar como filtro de fondo para sistemas automatizados de adquisición de imágenes de partículas
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Filtro de red | |
10 μm | |
70 ml/min x cm2 | |
Membranas de filtración |
Blanca | |
Nailon | |
No estéril | |
Hidrófilo | |
Hidrófilo |