Learn More
Merck Filtro de red de nailon
Para recogida de algas y células, análisis de partículas, filtración de partículas grandes, prefiltración de disolventes y supervisión de pintura. Los filtros de red de nailon Millipore™ son altamente hidrófilos.
Marca: Merck NY1009000
371.68 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Los filtros de nailon son compatibles con una amplia gama de disolventes. Hay dos tipos disponibles: 1) Filtros de membrana de nailon con tamaños de poro que oscilan entre 0,20 y 1,2 µm, y 2) Filtros de red tejida con aberturas de malla de entre 5 y 180 µm.Nuestro filtro de red tejida de nailon de 5 µm (NY054700) se suele utilizar en la industria automotriz para el análisis de la limpieza.
Características y ventajas:
- Amplia gama de tamaños de poro disponibles
- Resistente a disolventes agresivos
Aplicaciones: Eliminación y aclarado de partículas; filtración de disolventes; análisis de partículas; control de pintura; análisis de limpieza de automóviles
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Filtro de red | |
Nailon | |
No estéril | |
Para el uso en la recogida de algas y células, análisis de partículas, filtración de partículas grandes, prefiltración de disolventes, supervisión de pintura | |
Paquete de 50 | |
Hidrófilo | |
90 mm |
Blanca | |
Nailon | |
10 μm | |
70 ml/min x cm2 | |
Hidrófilo | |
Membranas de filtración | |
90 mm |