Learn More
Cole-Parmer™ Nylon Manifold, 4 outlets
Expand your flow and line capacity
Marca: Cole-Parmer™ 31522-41
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Fabricados con nailon para aplicaciones económicas generales.
- Ofrecen una buena compatibilidad química.
- Disponibles en diversas configuraciones para adecuarse a una amplia gama de aplicaciones.
Especificaciones
Colector de nailon, 4 salidas | |
4,75 in | |
-60 °F | |
1/2 pulg | |
NPT(F) de 3/8 pulg | |
1,5 in | |
1,5 in | |
180 °F |
Nailon | |
12,07 cm | |
- 54 °C | |
NPT(F) de 1/2 pulg | |
3,81 cm | |
3,81 cm | |
200 psi | |
de 82 °C |