Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated EasYFlasks™
Mejore la fijación celular a la superficie de cultivo con el revestimiento de matriz extracelular de los matraces Thermo Scientific™ EasYFlask™ Nunc™ con revestimiento de poli-D-lisina o colágeno I.
Marca:  Thermo Scientific™ 132704
Detalles adicionales : Peso : 2.46000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10436653
  • 795.00€ / paquete de 30
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Mejore la fijación celular a la superficie de cultivo con el revestimiento de matriz extracelular EasYFlasks™ con revestimiento de poli-D-lisina o colágeno I Thermo Scientific™ Nunc™, ideales para el cultivo de células delicadas que no se fijan a las superficies tratadas para cultivo celular normales.
Características
  • Cuello angulado y boca ancha para facilitar el acceso completo a la zona de cultivo
  • Cierre ergonómico: apertura o cierre con 1/3 de vuelta
  • Ideales para el cultivo de células delicadas que no se unen a la superficie tratada para cultivo celular de manera convencional
  • Estériles y apirógenos
Tapones con filtro:
  • Tapones de ventilación/cierre y con filtro disponibles
  • Los tapones incluyen un filtro hidrófobo para garantizar el intercambio de gases uniforme
  • La marca «Y» permite verificar visualmente la posición de ventilación, incluso en caso de apilamiento en las incubadoras
Información para pedidos:
Tapones adicionales en cada caja
Incluye:
Tapones con filtro
Recomendada para:
Cultivo celular
Especificaciones
Especificaciones
Nunc EasYFlask de 75cm2
En ángulo
5
Ancha
Plano
75 cm2
25 mL
Poliestireno
30
Poli-D-Lisina
Fabricado asépticamente
Filtro
Tratada para cultivo celular
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.