Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated EasYFlasks™
Mejore la fijación celular a la superficie de cultivo con el revestimiento de matriz extracelular de los matraces Thermo Scientific™ EasYFlask™ Nunc™ con revestimiento de poli-D-lisina o colágeno I.
790.00€ - 1660.00€
Especificaciones
Material | Poliestireno |
---|---|
Estilo de cuello | En ángulo |
Mouth Style | Ancha |
Esterilidad | Fabricado asépticamente |
Forma del fondo | Plano |
Código de producto | Marca | Descripción | Revestimiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Revestimiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10521645
|
Thermo Scientific™
132703 |
EasYFlasks Nunc de 25cm2 |
Poli-D-Lisina |
1135.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10436653
|
Thermo Scientific™
132704 |
Nunc EasYFlask de 75cm2 | Poli-D-Lisina |
795.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10746323
|
Thermo Scientific™
132705 |
Nunc EasYFlask de 175cm2 | Poli-D-Lisina |
1655.00€
paquete de 30 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10150463
|
Thermo Scientific™
132706 |
Nunc EasYFlask de 25cm2 | Colágeno I, cola de rata |
1120.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10190103
|
Thermo Scientific™
132707 |
Nunc EasYFlask de 75cm2 | Colágeno I, cola de rata |
790.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10673004
|
Thermo Scientific™
132708 |
EasYFlasks Nunc de 175cm2 | Colágeno I, cola de rata |
1660.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Mejore la fijación celular a la superficie de cultivo con el revestimiento de matriz extracelular EasYFlasks™ con revestimiento de poli-D-lisina o colágeno I Thermo Scientific™ Nunc™, ideales para el cultivo de células delicadas que no se fijan a las superficies tratadas para cultivo celular normales.
Características:- Diseño ergonómico con solo un tercio de vuelta para abrir y cerrar el tapón
- Bajo perfil para maximizar el espacio en la incubadora
- Graduaciones de volumen impresas y moldeadas en ambos lados
- Paredes laterales ligeramente anguladas para una visualización completa bajo el microscopio
- Asépticamente estéril y no pirogénico
- La poli-D-lisina es un material sintetizado químicamente sin componentes de origen animal
- El colágeno I es de origen animal.
Tapones con filtro:
- La membrana del filtro es una barrera eficaz frente a los microorganismos
- La membrana de filtro hidrófoba perfectamente diseñada ofrece ventilación continua mediante el intercambio constante de aire y sin variaciones entre lotes.
- La membrana resistente a productos químicos cumple las normas de clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y se fabrica sin componentes de origen animal.
Especificaciones
Poliestireno | |
Ancha | |
Plano |
En ángulo | |
Fabricado asépticamente | |
Filtro |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.