Learn More
Thermo Scientific™ Multiplacas sin tratamiento Nunc™
Realice cultivos celulares en suspensión con las multiplacas sin tratamiento Thermo Scientific™ Nunc™.
Marca: Thermo Scientific™ 144530
237.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22915" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.34700kg
Descripción
Realice cultivos celulares en suspensión con las multiplacas sin tratamiento Thermo Scientific™ Nunc™.
- Pocillos redondos de fondo plano, con tapa
- Excelentes propiedades ópticas
- Los bordes de los pocillos elevados reducen el riesgo de contaminación cruzada
- Tapa con esquinas ranuradas para un buen ajuste y una fácil orientación
- Apirógenos
Especificaciones
Placa Multi-Pocillos | |
24 | |
Estéril | |
Flat Bottom (F-well) | |
75 | |
128 mm |
1 mL (Pozo) | |
1 mL | |
No tratado | |
Tapa | |
1 | |
86 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.