Learn More
Thermo Scientific™ Multiplacas sin tratamiento Nunc™
Realice cultivos celulares en suspensión con las multiplacas sin tratamiento Thermo Scientific™ Nunc™.
332.00€ - 394.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Placa Multi-Pocillos |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Tratamiento de superficie | No tratado |
Forma del pocillo | Flat Bottom (F-well) |
Incluye | Tapa |
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10624903
|
Thermo Scientific™
144530 |
24 | Estéril |
350.00€
paquete de 75 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10559532
|
Thermo Scientific™
150200 |
12 | Estéril |
342.00€
paquete de 75 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10396482
|
Thermo Scientific™
150239 |
6 | Estéril |
332.00€
paquete de 75 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10132882
|
Thermo Scientific™
150787 |
48 | Estéril |
394.00€
paquete de 75 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10778724
|
Thermo Scientific™
179820 |
4 | Estéril |
378.00€
paquete de 120 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Realice cultivos celulares en suspensión con las multiplacas sin tratamiento Thermo Scientific™ Nunc™.
- Pocillos redondos de fondo plano
- Excelente calidad óptica.
- Los bordes de los pocillos elevados reducen el riesgo de contaminación cruzada.
- Tapa con ranuras en las esquinas para un buen ajuste y una fácil orientación.
- Estériles y apirógenas.
Especificaciones
Placa Multi-Pocillos | |
No tratado | |
Tapa |
Estéril | |
Flat Bottom (F-well) |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.