Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™
Permita el crecimiento celular directamente sobre un portaobjetos de microscopio de vidrio con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide.
307.80€ - 2424.60€
Especificaciones
Material de la tapa | Poliestireno |
---|---|
Tratamiento de superficie | Cultivo celular |
Material | Vidrio CC2 (imita la polilisina) |
Incluye | Tapa de poliestireno transparente con asas en la parte superior y lateral para manipulaciones asépticas |
N.° por paquete | 16 |
Código de producto | Marca | Descripción | Material | Pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Material | Pocillos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16270661
|
Thermo Scientific™
154739 |
Portaobjetos con cámara de 1 pocillos, con pocillo extraíble | Vidrio CC2 (imita la polilisina) | 1 |
590.00€
paquete de 16 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16210651
|
Thermo Scientific™
154852 |
Portaobjetos con cámara de 2 pocillos, con pocillos extraíbles | Vidrio CC2 (imita la polilisina) | 2 |
450.00€
paquete de 16 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16280661
|
Thermo Scientific™
154917 |
Portaobjetos con cámara de 4 pocillos, con pocillos extraíbles | Vidrio CC2 (imita la polilisina) | 4 |
497.00€
paquete de 16 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16290661
|
Thermo Scientific™
154941 |
Portaobjetos con cámara de 8 pocillos, con pocillos extraíbles | Vidrio CC2 (imita la polilisina) | 8 |
451.00€
paquete de 16 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11317714
|
Thermo Scientific™
154852 |
Portaobjetos con cámara de 2 pocillos, con pocillos extraíbles | Vidrio CC2 (imita la polilisina) | 2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13073043
|
Thermo Scientific™
154739 |
Portaobjetos con cámara de 1 pocillos, con pocillo extraíble | Vidrio CC2 (imita la polilisina) | 1 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10164271
|
Thermo Scientific™
154739 |
Portaobjetos con cámara de 1 pocillos, con pocillo extraíble | Vidrio CC2 (imita la polilisina) | 1 |
307.80€
paquete de 16 Disponible descuento por volumen |
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10092371
|
Thermo Scientific™
154917 |
Portaobjetos con cámara de 4 pocillos, con pocillos extraíbles | Vidrio CC2 (imita la polilisina) | 4 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11327714
|
Thermo Scientific™
154917 |
Portaobjetos con cámara de 4 pocillos, con pocillos extraíbles | Vidrio CC2 (imita la polilisina) | 4 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13093043
|
Thermo Scientific™
154941 |
Portaobjetos con cámara de 8 pocillos, con pocillos extraíbles | Vidrio CC2 (imita la polilisina) | 8 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10564751
|
Thermo Scientific™
154941 |
Portaobjetos con cámara de 8 pocillos, con pocillos extraíbles | Vidrio CC2 (imita la polilisina) | 8 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
13083043
|
Thermo Scientific™
154852 |
Portaobjetos con cámara de 2 pocillos, con pocillos extraíbles | Vidrio CC2 (imita la polilisina) | 2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Permita el crecimiento celular (p. ej., neuronas) directamente en un portaobjetos de vidrio aminado con el sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ que incorpora una superficie de crecimiento de CC2 modificada químicamente que imita los caracteres del revestimiento de polilisina. Disponible en formatos de 1, 2, 4 y 8 pocillos con cámaras de medios extraíbles.
Características:- La superficie de crecimiento proporciona sitios de unión óptimos para las células complejas (p. ej., neuronas).
- La modificación de la superficie permanece estable sin refrigeración.
- La tapa de poliestireno con lengüetas permite el intercambio de gas con una evaporación mínima.
- La herramienta de retirada permite separar la cámara de medios del portaobjetos de vidrio.
- El borde de pocillo hidrófobo con adhesivo biocompatible está impreso en el portaobjetos
- El portaobjetos incluye un área de escritura mate de color azul claro.
- Vida útil: 12 meses
Incluye:
- Herramienta de extracción de la cámara
Información para pedidos:
- Se puede comprar en cajas de 96 o paquetes de 16.
- Se suministra estéril en prácticas bandejas de incubación apilables.
Especificaciones
Poliestireno | |
Vidrio CC2 (imita la polilisina) | |
16 | |
Estéril |
Cultivo celular | |
Tapa de poliestireno transparente con asas en la parte superior y lateral para manipulaciones asépticas | |
74 x 25 mm | |
Transparente |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.