Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™
Permita el crecimiento celular directamente sobre un portaobjetos de microscopio de vidrio con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide.
Marca:  Thermo Scientific™ 154739
Detalles adicionales : Peso : 0.34650kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16270661
  • 590.00€ / paquete de 16
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Permita el crecimiento celular (p. ej., neuronas) directamente en un portaobjetos de vidrio aminado con el sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ que incorpora una superficie de crecimiento de CC2 modificada químicamente que imita los caracteres del revestimiento de polilisina. Disponible en formatos de 1, 2, 4 y 8 pocillos con cámaras de medios extraíbles.
  • Permanece estable y uniforme durante más de un año sin refrigeración
  • La cubierta con lengüetas permite el intercambio de gases al tiempo que minimiza la evaporación
  • Estéril
  • El separador de portaobjetos permite separar la cámara del portaobjetos de vidrio
  • Proporciona lugares de unión óptimos para células exigentes
  • Área de escritura de color azul claro
Incluye: herramienta de extracción
Especificaciones
Especificaciones
1
Poliestireno
Cultivo celular
De 2,0 a 4,5 ml
16
Estéril
8,6 cm2
Portaobjetos con cámara de 1 pocillos, con pocillo extraíble
Vidrio CC2 (imita la polilisina)
Tapa de poliestireno transparente con asas en la parte superior y lateral para manipulaciones asépticas
74 x 25 mm
Transparente
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.