Learn More
Thermo Scientific™ Placas Nunc™ EasYDish™
Placas de cultivo celular de última generación que mejoran la manipulación, el apilamiento y el transporte de cultivos celulares en su laboratorio.
176.00€ - 320.00€
Especificaciones
Cierre incluido | Cierre incluido |
---|---|
Material del cierre | Poliestireno |
Descripción | Nunc EasYDish |
Forma del fondo | Plano |
Cuadriculado | No cuadriculado |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Área de cultivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Área de cultivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15863937
|
Thermo Scientific™
150460 |
35 mm | 13 mm | 8,8 cm2 |
320.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15873937
|
Thermo Scientific™
150462 |
60 mm | 16 mm | 21,5 cm2 |
187.00€
paquete de 280 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15883937
|
Thermo Scientific™
150464 |
100 mm | 17 mm | 56,7 cm2 |
176.00€
paquete de 150 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15893937
|
Thermo Scientific™
150466 |
100 mm | 21 mm | 56,7 cm2 |
265.00€
paquete de 240 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15803947
|
Thermo Scientific™
150468 |
150 mm | 21 mm | 145 cm2 |
237.00€
paquete de 80 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Las placas Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ son la última generación de placas de cultivo celular que mejoran la manipulación, el apilamiento y el transporte de cultivos celulares en su laboratorio.El anillo de agarre biselado es fácil de sujetar y permanece seguro en la mano enguantada.Las placas reciben el tratamiento de superficie Nunclon Delta estándar para maximizar la adhesión de la mayoría de tipos de células.Disponibles en cuatro tamaños:35 mm, 60 mm, 100 mm y 150 mm
- Garantiza que la tapa permanezca en su posición cuando se manipula la placa.
- Facilita el agarre y la manipulación con guantes.
Diseño con muesca patentado
- Maximiza la ventilación al tiempo que conserva la esterilidad.
- Evita que la tapa se mueva y garantiza un ajuste seguro de la tapa a la placa.
- Aumenta la fuerza física de la placa.
Borde exterior elevado en la tapa de la placa
- Permite un apilamiento estable durante el transporte de cultivos celulares.
Marcas de orientación en el fondo de la placa
- Simplifican la localización de las células en el microscopio.
Área de escritura
- Mejora la trazabilidad de los cultivos celulares.
Embalaje resellable
- Permite mantener los envases abiertos limpios.
Especificaciones:
- Material: Poliestireno, USP VI
- Sin contaminantes: Sin ARNasa/ADNasa, sin ADN humano, no citotóxico, apirógeno
- Esterilidad: Radiación gamma a un nivel SAL de 10-6
- Vida útil: 5 años desde la fecha de fabricación
- Certificado de calidad en cada caso
- Tratamiento de la superficie: Nunclon Delta para cultivos celulares adherentes
Especificaciones
Cierre incluido | |
Nunc EasYDish | |
No cuadriculado | |
Redonda | |
Nunclon Delta | |
Tapa |
Poliestireno | |
Plano | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Cubeta de cultivo celular | |
10 |