Learn More
Thermo Scientific™ Placas Nunc™ EasYDish™
Placas de cultivo celular de última generación que mejoran la manipulación, el apilamiento y el transporte de cultivos celulares en su laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ 150468
175.99 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21928" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.50000kg
Descripción
Las placas Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ son la última generación de placas de cultivo celular que mejoran la manipulación, el apilamiento y el transporte de cultivos celulares en su laboratorio.El anillo de agarre biselado es fácil de sujetar y permanece seguro en la mano enguantada.Las placas reciben el tratamiento de superficie Nunclon Delta estándar para maximizar la adhesión de la mayoría de tipos de células.Disponibles en cuatro tamaños:35 mm, 60 mm, 100 mm y 150 mm
- Garantiza que la tapa permanezca en su posición cuando se manipula la placa
- Hace que agarrar y manejar sea más fácil con guantes puestos
Diseño con muesca patentado
- Maximiza la ventilación al tiempo que mantiene la esterilidad
- Restringe el movimiento de la tapa y garantiza un ajuste seguro de la tapa a la placa
- Aumenta la fuerza física de la placa
Borde exterior elevado en la tapa de la placa
- Permite un apilamiento estable durante el transporte de cultivos celulares
Marcas de orientación en el fondo de la placa
- Simplifica la localización de las células en el microscopio
Área de escritura
- Mejora la trazabilidad de los cultivos celulares
Embalaje resellable
- Promueve la pulcritud de los paquetes abiertos
Especificaciones:
- Material: Poliestireno, USP VI
- Sin contaminantes: Sin ARNasa/ADNasa, sin ADN humano, no citotóxico, apirógeno
- Esterilidad: Radiación gamma a un nivel SAL de 10-6
- Vida útil: 5 años desde la fecha de fabricación
- Certificado de calidad en cada caso
- Tratamiento de la superficie: Nunclon Delta para cultivos celulares adherentes
Especificaciones
Cierre incluido | |
Nunc EasYDish | |
35 mL (Pozo) | |
No cuadriculado | |
Redonda | |
Nunclon Delta | |
35 mL | |
80 | |
21 mm |
Poliestireno | |
Plano | |
145 cm2 | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Cubeta de cultivo celular | |
Tapa | |
10 | |
150 mm |