Learn More
Invitrogen™ Novex IL-4 Swine ELISA Kit
Key cytokine in the immune network
Marca:  Invitrogen™ KSC0041
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10671314
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
The IL-4 Swine ELISA Kit quantifies natural and recombinant swine IL-4 in serum, buffered solution, or cell culture medium.
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Especificaciones
Especificaciones
Serum, Supernatant
397225
2pg/mL
For research use only (RUO)
3 hr.
Colorimetric
Chromogen, Detector antibody, Diluents, Plate covers, Pre-coated plate, Standard, Stop solution, Streptavidin-HRP, Wash buffer
96 Assays
Interleukin 4
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.