Learn More
Invitrogen™ Novex IL-4 Swine ELISA Kit
Key cytokine in the immune network
508.00€ - 754.00€
Especificaciones
Tipo de muestra | Serum, Supernatant |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Colorimetric |
ID de gen (Entrez) | 397225 |
Contenido del kit | Chromogen, Detector antibody, Diluents, Plate covers, Pre-coated plate, Standard, Stop solution, Streptavidin-HRP, Wash buffer |
Precisión | 2pg/mL |
Includes: Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10671314
|
Invitrogen™
KSC0041 |
96 Assays |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10454383
|
Invitrogen™
KSC0042 |
192 Assays |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
The IL-4 Swine ELISA Kit quantifies natural and recombinant swine IL-4 in serum, buffered solution, or cell culture medium.
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Información de órdenes
Shipping Condition: Wet ice
Especificaciones
Serum, Supernatant | |
397225 | |
2pg/mL | |
Interleukin 4 |
Colorimetric | |
Chromogen, Detector antibody, Diluents, Plate covers, Pre-coated plate, Standard, Stop solution, Streptavidin-HRP, Wash buffer | |
For research use only (RUO) | |
3 hr. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.