Learn More
Fisherbrand™ Espátulas Chattaway de níquel de tamaño mini
Obtenga resultados óptimos cuando utilice las microespátulas basadas en níquel para su trabajo de laboratorio esencial. Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas, las microespátulas Chattaway de níquel Fisherbrand™ se utilizan ampliamente y son sólidas, asequibles y resistentes a la mayoría de disolventes.
33.10€ - 51.10€
Especificaciones
Cantidad | 5 paq. |
---|---|
Tipo de producto | Espátula Chattaway |
Anchura (métrico) | 4 mm |
Diámetro exterior (métrico) | 3,6 mm |
Material | Níquel |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11503482
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
51.10€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11706447
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
44.70€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11513482
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
47.85€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11533472
|
Fisherbrand™
|
230 mm |
33.10€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Excelente resistencia a numerosos entornos corrosivos
- Gran conductividad eléctrica y térmica
- Bajo contenido de gas y baja presión del vapor
- Níquel 200 (contenido mínimo de níquel del 99,6 %)
- Acabado brillante
- Una de las hojas de la espátula es plana; la otra presenta un ángulo de 45°
- Se suministran en paquetes estándar de 5
Especificaciones
5 paq. | |
4 mm | |
Níquel |
Espátula Chattaway | |
3,6 mm |