Learn More
Fisherbrand™ Espátulas Chattaway de níquel de tamaño mini
Obtenga resultados óptimos cuando utilice las microespátulas basadas en níquel para su trabajo de laboratorio esencial. Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas, las microespátulas Chattaway de níquel Fisherbrand™ se utilizan ampliamente y son sólidas, asequibles y resistentes a la mayoría de disolventes.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.02800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11513482
  • 47.85€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Excelente resistencia a muchos ambientes corrosivos
  • Alta conductividad térmica y eléctrica
  • Bajo contenido de gas y baja presión de vapor
  • Especificación de níquel 200 (contenido mínimo de níquel del 99,6 %)
  • Acabado brillante
  • Longitud = 200mm
  • Anchura de la hoja de la espátula = 4 mm
  • Diámetro del cuerpo central de 1,60 mm - 'micro'
  • Hoja de la espátula: un extremo plano, otro extremo en ángulo de 45°
  • Se suministran en paquetes estándar de 5
Especificaciones
Especificaciones
5 paq.
Espátula Chattaway
3,6 mm
Níquel
100 mL
4 mm
200 x 4 mm
200 mm