Learn More
Thermo Scientific™ Engarce electrónico National de 8 mm, Gen 3, de 110 a 240 V
Añada o retire cierres de aluminio con solo pulsar un botón.
Marca: Thermo Scientific™ EDCB-11C
Detalles adicionales : Peso : 1.40000kg
Descripción
Añada o retire cierres de aluminio con solo pulsar un botón. Los capsuladores y descapsuladores electrónicos National Thermo Scientific™ ofrecen unos ajustes de capsulación configurables compatibles con la mayoría de los tipos de tapones.
Capsuladores manuales- Capsuladores de precisión ligeros
- Fijan cierres a viales de cromatografía o de suero, garantizando una capsulación segura y repetible
- El mango tiene un tornillo de configuración ajustable para permitir hacer una capsulación adecuada con septos de varios grosores
- Ajustados de fábrica para capsular cápsulas de grosor estándar
- Retiran las cápsulas de viales de cromatografía o de suero con un daño mínimo al borde del vial
- Solamente hay que colocar la cabeza de descapsulado directamente sobre la cápsula y apretar para retirarla
- Para uso con cápsulas de aluminio estándar; también retira muchos tipos de cápsulas de acero
- Los alicates forjados incorporan una superficie de agarre diseñada para permitir la retirada de cápsulas de los tamaños indicados
- Solamente hay que fijar los alicates alrededor de la parte superior de la cápsula, apretar y hacer palanca hacia arriba para retirarla
Especificaciones
Industrial Chromatography | |
11 mm | |
National | |
1 |
Electronic Crimper | |
Aluminum Seal | |
Descapsulador electrónico |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.