Learn More
Thermo Scientific™ Engarce electrónico National de 8 mm, Gen 3, de 110 a 240 V
Añada o retire cierres de aluminio con solo pulsar un botón.
837.86€ - 1253.85€
Especificaciones
Tipo | Electronic Crimper |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Industrial Chromatography |
Para utilizar con (equipo) | Aluminum Seal |
Línea de productos | National |
N.° por paquete | 1 |
Código de producto | Marca | Descripción | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12601935
|
Thermo Scientific™
ECR-8C |
Encapsulador electrónico | 8 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11678398
|
Thermo Scientific™
ECR-11C |
Electronic Crimper | 11 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12631935
|
Thermo Scientific™
ECR-13C |
Electronic Crimper | 13 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11912925
|
Thermo Scientific™
ECR-20C |
Engarce electrónico de 20 mm, Gen 3, de 110 a 240 V | 20 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12621935
|
Thermo Scientific™
EDCB-11C |
Descapsulador electrónico | 11 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12641935
|
Thermo Scientific™
EDCB-13C |
Electronic Decrimper | 13 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11952091
|
Thermo Scientific™
EDCB-20C |
Dispositivo electrónico de retirada de tapones de 20 mm, Gen 3, de 110 a 240 V | 20 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Añada o retire cierres de aluminio con solo pulsar un botón. Los capsuladores y descapsuladores electrónicos National Thermo Scientific™ ofrecen unos ajustes de capsulación configurables compatibles con la mayoría de los tipos de tapones.
Los capsuladores electrónicos ofrecen capsulaciones seguras y reproducibles. Una sola pulsación del botón cierra las mordazas de capsulación para colocar el cierre y las abre para liberar el vial. Los descapsuladores ofrecen una retirada rápida y sencilla con solo pulsar el botón de accionamiento.- Los ajustes de capsulación configurables permiten la compatibilidad con los cierres de aluminio, de liberación de presión, de acero chapado en estaño y de dos piezas bimetales estándar.†
- El diseño ergonómico reduce los esfuerzos requeridos de la muñeca.
- Los controles y los indicadores de luz son visibles y accesibles tanto para zurdos como diestros.
- Los capsuladores y descapsuladores se pueden accionar mientras están conectados y recargando.
- Los viales se pueden encapsular y descapsular mientras se encuentran en la mayoría de las bandejas de muestras extraíbles.
- La detección de la fuerza de capsulación determina automáticamente cuándo se ha formado un sellado adecuado y abre las mordazas para liberar el vial.
- Batería recargable de iones de litio de larga duración integrada con batería baja.
- Cargador universal de 100 V a 240 V con adaptadores de enchufe para la mayoría de las tomas de corriente.
Batería de repuesto disponible por separado.
Nota: † Los cierres abatibles con botones de plástico en la parte superior no son compatibles con los capsuladores electrónicos.
Especificaciones
Electronic Crimper | |
Aluminum Seal | |
1 |
Industrial Chromatography | |
National |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.