Learn More
Thermo Scientific™ Filtros no estériles para centrífuga de 2 mL
Filtre volúmenes de hasta 2 mL con estos filtros para centrífuga de polipropileno de 2 mL
121.48€ - 134.97€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Centrífuga de sobremesa o de suelo |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Línea de productos | Target2 |
Tipo | Filtro para centrífuga |
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10201345
|
Thermo Scientific™
F2520-1 |
Acetato de celulosa | 0,22 μm |
121.48€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10608625
|
Thermo Scientific™
F2520-2 |
Acetato de celulosa | 0,45 μm |
128.48€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10477254
|
Thermo Scientific™
F2520-3 |
Nailon | 0,2 μm |
128.48€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10097694
|
Thermo Scientific™
F2520-4 |
Nailon | 0,45 μm |
128.48€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10753016
|
Thermo Scientific™
F2520-5 |
PVDF | 0,2 μm |
134.97€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10017304
|
Thermo Scientific™
F2520-6 |
PVDF | 0,45 μm |
134.97€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10077344
|
Thermo Scientific™
F2520-7 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,2 μm |
121.48€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10587435
|
Thermo Scientific™
F2520-8 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | 0,45 μm |
123.72€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Filtre volúmenes de hasta 2 mL con estos filtros no estériles para centrífuga de 2 mL Thermo Scientific™ National. Los filtros tienen una carcasa de filtro de polipropileno virgen con tubo receptor con orificios de acceso cónico de 5 mL, que se pueden utilizar con cualquier centrífuga de sobremesa o de laboratorio para suelo.
- Fuerza centrífuga máxima de 5 000 G.
- Sin esterilizar
- Empaquetados a granel
Especificaciones
Centrífuga de sobremesa o de suelo | |
Polipropileno | |
Filtro para centrífuga |
No estéril | |
Target2 | |
2 mL |