Learn More
Thermo Scientific™ Filtros no estériles para centrífuga de 2 mL
Filtre volúmenes de hasta 2 mL con estos filtros para centrífuga de polipropileno de 2 mL
Marca:  Thermo Scientific™ F2520-5
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10753016
  • 134.97€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Filtre volúmenes de hasta 2 mL con estos filtros no estériles para centrífuga de 2 mL Thermo Scientific™ National. Los filtros tienen una carcasa de filtro de polipropileno virgen con tubo receptor con orificios de acceso cónico de 5 mL, que se pueden utilizar con cualquier centrífuga de sobremesa o de laboratorio para suelo.
  • Fuerza centrífuga máxima de 5 000 G.
  • Sin esterilizar
  • Empaquetados a granel
Especificaciones
Especificaciones
Membrana de PVDF; tamaño de poro de 0,2 μm
PVDF
No estéril
Target2
2 mL
Centrífuga de sobremesa o de suelo
0,2 μm
Polipropileno
Filtro para centrífuga