Learn More
Thermo Scientific™ Embudos de uso general en polipropileno o polietileno de alta densidad Nalgene™
Los embudos de uso general Thermo Scientific™ Nalgene son inastillables y suponen una cómoda alternativa a los embudos de vidrio utilizados en el laboratorio.
34.92€ - 153.17€
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10365701
|
Thermo Scientific™
4256-0234 |
65 mm | 62 ml |
34.92€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10709041
|
Thermo Scientific™
4256-0414 |
103 mm | 270 ml |
42.75€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10440723
|
Thermo Scientific™
4256-0638 |
155 mm | 1059 ml |
153.17€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los embudos de uso general Thermo Scientific™ Nalgene son inastillables y suponen una cómoda alternativa a los embudos de vidrio utilizados en el laboratorio.
Idóneos en numerosas aplicaciones de laboratorio.
- Disponbles en PP esterilizable en autoclave o bien en PEAD (no apto para autoclave).
- Los modelos 4256-0234 y 4256-0414 están fabricados en polipropileno inastillable y esterilizable en autoclave.
- El modelo 4256-0638 cuenta con una abertura de grandes dimensiones para agilizar la transferencia de materiales y está fabricado con polietileno inastillable de alta densidad (no esterilizable en autoclave).
- Adecuados para una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio.