Learn More
Thermo Scientific™ Embudos de uso general en polipropileno o polietileno de alta densidad Nalgene™
Los embudos de uso general Thermo Scientific™ Nalgene son inastillables y suponen una cómoda alternativa a los embudos de vidrio utilizados en el laboratorio.
Marca: Thermo Scientific™ 4256-0414
Detalles adicionales : Peso : 0.29340kg
Descripción
Los embudos de uso general Thermo Scientific™ Nalgene son inastillables y suponen una cómoda alternativa a los embudos de vidrio utilizados en el laboratorio.
Idóneos en numerosas aplicaciones de laboratorio.
- 4256-0234 y 4256-0414 están fabricados en polipropileno esterilizable en autoclave y aprueba de rotura.
- 4256-0638 cuenta con una abertura de grandes dimensiones para agilizar la transferencia de materiales y está fabricado en polietileno de alta densidad y a prueba de rotura (no esterilizable en autoclave).
Especificaciones
103 mm | |
11 mm | |
117 mm | |
Utilidad de embudo de PP 108mm | |
144 |
270 ml | |
Polipropileno | |
Sí | |
34 mm |