Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo plano Nalgene™: Estéril
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con estos matraces de un solo uso, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo.
Marca:  Thermo Scientific™ 4112-0250
85.42 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10292032
  • 142.00€ / paquete de 12
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Alertas:
†Hay resguardos de validación disponibles para nuestros clientes como documentación de apoyo durante el proceso de validación de los productos. Para solicitar esta información confidencial puede dirigirse a: rocregsupport@thermofisher.com. Tras la recepción de la solicitud se le remitirá un Acuerdo de confidencialidad que deberá cumplimentar debidamente.
Descripción
Descripción
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con los Erlenmeyer de copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG) de un solo uso con fondo plano Thermo Scientific™ Nalgene™, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo. El PETG totalmente transparente es robusto y resistente a roturas, con lo que aumenta la seguridad personal. Todos los tamaños están disponibles con o sin sistema de ventilación.
Características:
  • Estéril y de un solo uso: reduce el riesgo de contaminación.
  • Se contrae tras esterilizarse en autoclave: reduce los residuos biológicos peligrosos
  • Graduados para facilitar la comprobación del volumen.
Especificaciones
Especificaciones
8 oz
PETG
1
Ninguno
Estrecha
Plano
38-430 mm
250 mL
12
Erlenmeyer
No esterilizable en autoclave
Estéril
Sólido; sin ventilación
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.