Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo plano Nalgene™: Estéril
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con estos matraces de un solo uso, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo.
71.80€ - 304.00€
Especificaciones
Material | PETG |
---|---|
N.° por paquete | 1 |
Forma | Erlenmeyer |
Revestimiento de superficie | Ninguno |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Alertas:
†Hay resguardos de validación disponibles para nuestros clientes como documentación de apoyo durante el proceso de validación de los productos. Para solicitar esta información confidencial puede dirigirse a: rocregsupport@thermofisher.com. Tras la recepción de la solicitud se le remitirá un Acuerdo de confidencialidad que deberá cumplimentar debidamente.
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10266432
|
Thermo Scientific™
4115-0125 |
125 mL | 38-430 mm | Con ventilación |
304.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10592033
|
Thermo Scientific™
4115-0250 |
250 mL | 38-430 mm | Con ventilación |
163.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10686673
|
Thermo Scientific™
4115-0500 |
500 mL | 45-430 mm | Con ventilación |
197.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10357302
|
Thermo Scientific™
4115-1000 |
1000 ml | 45-430 mm | Con ventilación |
109.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10473582
|
Thermo Scientific™
4115-2000 |
2000 mL | 45-430 mm | Con ventilación |
108.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10156192
|
Thermo Scientific™
4115-2800 |
2800 mL | 70 mm | Con ventilación |
203.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10465622
|
Thermo Scientific™
4112-0125 |
125 mL | 38-430 mm | Sólido; sin ventilación |
252.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10292032
|
Thermo Scientific™
4112-0250 |
250 mL | 38-430 mm | Sólido; sin ventilación |
142.00€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10179661
|
Thermo Scientific™
4112-0500 |
500 mL | 45-430 mm | Sólido; sin ventilación |
163.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 07-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10475622
|
Thermo Scientific™
4112-1000 |
1000 ml | 45-430 mm | Sólido; sin ventilación |
71.80€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10385012
|
Thermo Scientific™
4112-2000 |
2000 mL | 45-430 mm | Sólido; sin ventilación |
75.30€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10228732
|
Thermo Scientific™
4112-2800 |
2800 mL | 70 mm | Sólido; sin ventilación |
162.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con los Erlenmeyer de copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG) de un solo uso con fondo plano Thermo Scientific™ Nalgene™, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo. El PETG totalmente transparente es robusto y resistente a roturas, con lo que aumenta la seguridad personal. Todos los tamaños están disponibles con o sin sistema de ventilación.
Características:- Estéril y de un solo uso: reduce el riesgo de contaminación.
- Sin BPA
- Se contrae tras esterilizarse en autoclave: reduce los residuos biológicos peligrosos.
- Graduados para facilitar la comprobación del volumen.
- Documentación normativa disponible bajo solicitud
Especificaciones
PETG | |
Erlenmeyer | |
No esterilizable en autoclave | |
Sí | |
Plano |
1 | |
Ninguno | |
Sí | |
Estéril |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.