Learn More
Thermo Scientific™ Matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo con deflector Nalgene™: Estéril
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con estos matraces de un solo uso, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo.
Marca:  Thermo Scientific™ 4113-2800
Detalles adicionales : Peso : 1.83000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10750664
  • 150.00€ / paquete de 4
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Alertas:
†Hay resguardos de validación disponibles para nuestros clientes como documentación de apoyo durante el proceso de validación de los productos. Para solicitar esta información confidencial puede dirigirse a: rocregsupport@thermofisher.com. Tras la recepción de la solicitud se le remitirá un Acuerdo de confidencialidad que deberá cumplimentar debidamente.
Descripción
Descripción
Ahorre tiempo de preparación y evite riesgos de contaminación con los matraces Erlenmeyer de PETG de un solo uso con fondo con deflector Thermo Scientific™ Nalgene™, ideales para la suspensión de cultivos celulares y la preparación, la mezcla y el almacenamiento de medios de cultivo. El PETG totalmente transparente es robusto y resistente a roturas, con lo que aumenta la seguridad personal. Todos los tamaños están disponibles con o sin sistema de ventilación.
Características:
  • Estériles y de un solo uso para reducir el riesgo de contaminación.
  • Se contraen tras esterilizarse en autoclave para reducir los residuos biopeligrosos.
  • Graduados para facilitar la comprobación del volumen.
  • Excelente soporte de validación: Resguardo de validación disponible previa solicitud†
Nota:
† Hay resguardos de validación disponibles para nuestros clientes como documentación de soporte durante el proceso de validación de los productos. Para solicitar esta información confidencial puede dirigirse a: rocregsupport@thermofisher.com. Tras la recepción de la solicitud se le remitirá un Acuerdo de confidencialidad que deberá cumplimentar debidamente.
Especificaciones
Especificaciones
95 oz
PETG
1
Ninguno
Ancha
Abombado
70 mm
2800 mL
4
Fernbach
No esterilizable en autoclave
Estéril
Sólido; sin ventilación
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.